Przejdź do
EHU093531
MISSION® esiRNA
targeting human RNF138
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CAGCTCTTTGGCCTCAGAATTTTCAGTAGCCAGTATTTCTGATTAACTAAGTTGAAACTCTTATTAGAAACTTTCAGTTGGTGATATTGTATTCTAGAAGATATAAATGAGAGGTTTGGCTTCATCTCAGTTTAGAAATTTATTCAAAGCTAAAGATGTATATATACATATACTTTTGTGTGTATATATACACATATGTGTGTATGCAGTTTGTCAGGTTATATATAGAATTTCTATTAAGGATTTTTTAAATGGACAAGCAATAGGGGGTTGAAGTGTTTATCTGATTTGTTTAAAATTTTGTATATCACCAAATTTTTAAAAAGTGATAGTCACAGTGCTAAGTTATCTAGTTGGCTACTATTACACCTTAAAAATTGAGTTTACACACACACAATTACCTGTTTATATGGTGCTCATTTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RNF138(51444)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU052911EHU084411EHU066161
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... RNF138(51444)
Gene Information
human ... RNF139(11236)
Gene Information
human ... RNF128(79589)
Gene Information
human ... RNF13(11342)
esiRNA cDNA target sequence
CAGCTCTTTGGCCTCAGAATTTTCAGTAGCCAGTATTTCTGATTAACTAAGTTGAAACTCTTATTAGAAACTTTCAGTTGGTGATATTGTATTCTAGAAGATATAAATGAGAGGTTTGGCTTCATCTCAGTTTAGAAATTTATTCAAAGCTAAAGATGTATATATACATATACTTTTGTGTGTATATATACACATATGTGTGTATGCAGTTTGTCAGGTTATATATAGAATTTCTATTAAGGATTTTTTAAATGGACAAGCAATAGGGGGTTGAAGTGTTTATCTGATTTGTTTAAAATTTTGTATATCACCAAATTTTTAAAAAGTGATAGTCACAGTGCTAAGTTATCTAGTTGGCTACTATTACACCTTAAAAATTGAGTTTACACACACACAATTACCTGTTTATATGGTGCTCATTTG
esiRNA cDNA target sequence
CAGTGTTTGTCCTGGCAGTGAAACTGAAGTGGTTTTATTATTCCACACGATATGTTTATCTTTTGGTGAGGCACATGTATCGAATTTACGGATTACAGTTATTGATGGAGGACACATGGAAGAGGATTCGTTTCCCAGACATACTACGAGTCTTTTGGCTAACAAGAGTTACAGCTCAGGCTACAGTGTTAATGTACATCTTAAGGATGGCAAATGAAACTGATTCCTTCTTTATTTCTTGGGATGATTTTTGGGACCTCATTTGCAATCTTATAATTAGTGGGTGCGATTCTACACTAACTGTACTGGGCATGAGTGCTGTAATTTCCTCAGTAGCCCATTATTTGGGGCTTGGAATATTGGCCTTTATTGGATCAACTGAGGAAGATGACAGGCGTCT
esiRNA cDNA target sequence
TGTTGACCCATGGCTGTTAGAACACAGGACTTGCCCCATGTGCAAATGTGACATACTCAAAGCTTTGGGAATTGAGGTGGATGTTGAAGATGGATCAGTGTCTTTACAAGTCCCTGTATCCAATGAAATATCTAATAGTGCCTCCTCCCATGAAGAGGATAATCGCAGCGAGACCGCATCATCTGGATATGCTTCAGTACAGGGAACAGATGAACCGCCTCTGGAGGAACACGTGCAGTCAACAAATGAAAGTCTACAGCTGGTAAACCATGAAGCAAATTCTGTGGCAGTGGATGTTATTCCTCATGTTGACAACCCAACCTTTGAAGAAGACGAAACTCCTAATCAAGAGACTGCTGTTCGAGAAATTAAATCTTAAAATCTGTGTAAATAGAAAACTTGAACCATTAGTAATAACAGAACTGCCAATCAGGG
esiRNA cDNA target sequence
CCAGCTTCCACCTCCATAAAGTTACCTAGAGTTGTTGAGTTGGAATATGTTCTGGCATTTACCTGACCTGCCAATCATTAGGGAGAGGCAACAAGGTAATTCAGCCTTTCCTCCTATCAGCACAAAGAAACTCAAAGCTGTTTTTTCCCTTTCTGTTCCAAAGCAGTCTTATCCTGACAGGAGCGGTCTATACTAGTGCAGATTTCAACACTTTTTTTTAACGTTTTAATTACTATAGTGTTATGTAGAGATTTGATTGAGCAGCTAATGTTTCTGAACTTTACTTACTAATTTTCAGTGTCCTTAAGGGTTCTGTAGTGTTATCAAAGCAAAAAGAAAATGCTGCATAAAAATACCAAACTTCAGCAACTGTTAATACTCAGATCATATACCTCTTAATAAATAGCATCTTATGCTAATTAGCCCTGCTAAACTATGTACAGAGGAAACTGTTCAAGTATTGG
Ensembl | human accession no.
ENSG00000134758
Ensembl | human accession no.
ENSG00000170881
Ensembl | human accession no.
ENSG00000133135
Ensembl | human accession no.
ENSG00000082996
NCBI accession no.
NM_016271
NCBI accession no.
NM_007218
NCBI accession no.
NM_024539
NCBI accession no.
NM_183381
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)