Przejdź do
EHU079121
MISSION® esiRNA
targeting human KANK2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGCAAGGTGGACAAACAGAACCGTGCTGGCTACAGCCCTATTATGCTCACCGCCCTGGCCACCCTGAAGACCCAGGACGACATCGAGACTGTCCTTCAGCTCTTCCGGCTTGGCAACATCAATGCCAAAGCCAGCCAGGCAGGACAGACGGCCCTGATGCTGGCCGTCAGCCACGGGCGGGTGGACGTTGTCAAAGCCCTGCTGGCCTGTGAGGCAGATGTCAACGTGCAAGATGATGACGGCTCCACGGCCCTCATGTGCGCCTGTGAGCACGGCCACAAGGAGATCGCGGGGCTGCTGCTGGCCGTGCCCAGCTGTGACATCTCACTCACAGATCGCGATGGGAGCACAGCTCTGATGGTGGCCTTGGACGCAGGGCAGAGTGAGATTGCGTCCATGCTGTA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KANK2(25959)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU089001EHU135391EHU131981
description
targeting human KANK2
description
targeting human PNKD
description
targeting human PNKD (3)
description
targeting human HBP1
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... KANK2(25959)
Gene Information
human ... PNKD(25953)
Gene Information
human ... PNKD(25953)
Gene Information
human ... HBP1(26959)
esiRNA cDNA target sequence
CTGCAAGGTGGACAAACAGAACCGTGCTGGCTACAGCCCTATTATGCTCACCGCCCTGGCCACCCTGAAGACCCAGGACGACATCGAGACTGTCCTTCAGCTCTTCCGGCTTGGCAACATCAATGCCAAAGCCAGCCAGGCAGGACAGACGGCCCTGATGCTGGCCGTCAGCCACGGGCGGGTGGACGTTGTCAAAGCCCTGCTGGCCTGTGAGGCAGATGTCAACGTGCAAGATGATGACGGCTCCACGGCCCTCATGTGCGCCTGTGAGCACGGCCACAAGGAGATCGCGGGGCTGCTGCTGGCCGTGCCCAGCTGTGACATCTCACTCACAGATCGCGATGGGAGCACAGCTCTGATGGTGGCCTTGGACGCAGGGCAGAGTGAGATTGCGTCCATGCTGTA
esiRNA cDNA target sequence
CCCTCAGTTTCCCCTCATGATCTGGCCTCTGCCCCCTTCTCTAGCCACAGCCTCTAGTACACTTTAGCAATACCACCAGACTAGTTAGAGTTCCCCACTCACCAAGCAAGACATGCAGTTTCATGCCTCTGTGCCTTCGCTCATGCTGTTTCTTCCGACTGGAATGCCTTCCCCTGCTCCTCCTGCCTTGTCTGCCTGGCAAGTTCATCTCTCACGATCCCCTCAAAGGCCCCCTCCTCCAGGAAGGCAACCCCTGTGCCCCTCCCCTCCAGGCTACCTCTGCACTTTGTCAATGCTTCTCTTGTGGCACTTATCACACTGTATTTTACTTGTTTACATGTTTGTCTCCCCTTCTAGACTGTGAATCCTTAAGGGCATGGACTGTATCTTATGCATCTCT
esiRNA cDNA target sequence
CCCCTTCTCTAGCCACAGCCTCTAGTACACTTTAGCAATACCACCAGACTAGTTAGAGTTCCCCACTCACCAAGCAAGACATGCAGTTTCATGCCTCTGTGCCTTCGCTCATGCTGTTTCTTCCGACTGGAATGCCTTCCCCTGCTCCTCCTGCCTTGTCTGCCTGGCAAGTTCATCTCTCACGATCCCCTCAAAGGCCCCCTCCTCCAGGAAGGCAACCCCTGTGCCCCTCCCCTCCAGGCTACCTCTGCACTTTGTCAATGCTTCTCTTGTGGCACTTATCACACTGTATTTTACTTGTTTACATGTTTGTCTCCCCTTCTAGACTGTGAATCCTTAAGGGCATGGA
esiRNA cDNA target sequence
CATTGGAGTTGCTGCAGTGTAATGAGAATTTGCCATCTTCACCTGGATATAACTCCTGTGATGAACACATGGAGCTTGATGACCTTCCTGAACTTCAGGCAGTTCAAAGTGATCCTACCCAATCTGGCATGTACCAGCTGAGTTCAGATGTTTCACATCAAGAATACCCAAGATCATCTTGGAACCAAAATACCTCAGACATACCAGAAACTACTTACCGTGAAAATGAGGTGGACTGGCTAACAGAATTGGCAAATATCGCGACCAGTCCACAAAGTCCACTGATGCAGTGCTCATTTTACAATAGATCATCTCCTGTACACATCATAGCCACTAGCAAAAGTTTACATTCCTATGCACGCCCTCCACCAGTGTCCTCTTCTTCGAAGAGTGAACCAGCCTTC
Ensembl | human accession no.
ENSG00000197256
Ensembl | human accession no.
ENSG00000127838
Ensembl | human accession no.
ENSG00000127838
Ensembl | human accession no.
ENSG00000105856
NCBI accession no.
NM_015493
NCBI accession no.
NM_022572
NCBI accession no.
NM_001077399
NCBI accession no.
NM_012257
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)