Przejdź do
EHU076001
MISSION® esiRNA
targeting human YWHAZ
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGAAGCCACAATGTTCTTGGCCCATCATGACATTGGGTAGCATTAACTGTAAGTTTTGTGCTTCCAAATCACTTTTTGGTTTTTAAGAATTTCTTGATACTCTTATAGCCTGCCTTCAATTTTGATCCTTTATTCTTTCTATTTGTCAGGTGCACAAGATTACCTTCCTGTTTTAGCCTTCTGTCTTGTCACCAACCATTCTTACTTGGTGGCCATGTACTTGGAAAAAGGCCGCATGATCTTTCTGGCTCCACTCAGTGTCTAAGGCACCCTGCTTCCTTTGCTTGCATCCCACAGACTATTTCCCTCATCCTATTTACTGCAGCAAATCTCTCCTTAGTTGATGAGACTGTGTTTATCTCCCTTTAAAACCCTACCTATCCTGAATGGTCTGTCATTGTCTGCCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... YWHAZ(7534)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU091811EHU004271EHU130771
Gene Information
human ... YWHAZ(7534)
Gene Information
human ... YWHAB(7529)
Gene Information
human ... YWHAH(7533)
Gene Information
human ... XK(7504)
esiRNA cDNA target sequence
GGAAGCCACAATGTTCTTGGCCCATCATGACATTGGGTAGCATTAACTGTAAGTTTTGTGCTTCCAAATCACTTTTTGGTTTTTAAGAATTTCTTGATACTCTTATAGCCTGCCTTCAATTTTGATCCTTTATTCTTTCTATTTGTCAGGTGCACAAGATTACCTTCCTGTTTTAGCCTTCTGTCTTGTCACCAACCATTCTTACTTGGTGGCCATGTACTTGGAAAAAGGCCGCATGATCTTTCTGGCTCCACTCAGTGTCTAAGGCACCCTGCTTCCTTTGCTTGCATCCCACAGACTATTTCCCTCATCCTATTTACTGCAGCAAATCTCTCCTTAGTTGATGAGACTGTGTTTATCTCCCTTTAAAACCCTACCTATCCTGAATGGTCTGTCATTGTCTGCCT
esiRNA cDNA target sequence
TGTGATGCTGGAACTTGGAGTGAGACACACATCATTTGGCATTTGAGTTGAATGGTAATTCACAGTAATGCTGCCGTTGTTCGGGACTTAAAGACACTTGACCTGTTTGGGCTGTTGCCACTTAAAAGTTCATGACCACAAATGTCCACAGTGTCTTCCTCTGAGGAAACTCGAATCCTGAAATGGAAATTCTTTGTGGCAGATAACTGGCTTATGACACCTTGAAAAGTTCAAGTGCTCATATAACACACCACACTGAACCCCCTTTCCTACAGCAATATGTTCACTATGTTACCAATTTGCAACTTGTGCTTCAATAGTGGAATCTACTTTCATTGTTAACACTGAGCTAAAGAAAAAAAGCCGTGTGTTTTATGAATGACCTTATCTGTTTCCTGGA
esiRNA cDNA target sequence
CAGCATTGAGCAGAAAACCATGGCTGATGGAAACGAAAAGAAATTGGAGAAAGTTAAAGCTTACCGGGAGAAGATTGAGAAGGAGCTGGAGACAGTTTGCAATGATGTCCTGTCTCTGCTTGACAAGTTCCTGATCAAGAACTGCAATGATTTCCAGTATGAGAGCAAGGTGTTTTACCTGAAAATGAAGGGTGATTACTACCGCTACTTAGCAGAGGTCGCTTCTGGGGAGAAGAAAAACAGTGTGGTCGAAGCTTCTGAAGCTGCCTACAAGGAAGCCTTTGAAATCAGCAAAGAGCAGATGCAACCCACGCATCCCATCCGGCTGGGCCTGGCCCTCAACTTCTCCGTGTTCTACTATGAGATCCAGAATGCACCTGAGCAAGCCTGCCTCTTAGCCAAACAAGCCTTCGATGATGCCATAGCTGAGCTGGACACA
esiRNA cDNA target sequence
CTTCCTGTGGAGGAGCTTTGAGATTGCCACTCGAGTTGTAGTCCTGGTCCTCTTTACCTCCGTCCTGAAGACCTGGGTGGTGGTTATAATACTCATCAACTTCTTCAGTTTCTTCTTGTACCCCTGGATCCTCTTCTGGTGCAGTGGTTCCCCATTCCCTGAGAACATAGAGAAGGCCCTCAGTAGAGTGGGCACCACCATTGTACTATGCTTTCTAACTTTACTCTATACTGGTATCAACATGTTCTGCTGGTCTGCTGTACAGCTGAAAATTGACAGCCCTGACCTCATCAGCAAGTCCCATAATTGGTACCAGCTACTGGTGTATTACATGATAAGATTCATCGAGAATGCCATCCTCCTCCTCCTGTGGTATCTTTTCAAGACTGACATCTATATGTATGTGTGCGCACCTCT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164924
Ensembl | human accession no.
ENSG00000166913
Ensembl | human accession no.
ENSG00000128245
Ensembl | human accession no.
ENSG00000047597
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_003406
NCBI accession no.
NM_003404
NCBI accession no.
NM_003405
NCBI accession no.
NM_021083
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)