Przejdź do
EHU075641
MISSION® esiRNA
targeting human RNASEH2B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCAATCAGGAGGTCTTCTCCATTTTGCCACACCTGTGGATCCTCTATTTCTGCTTCTCCACTACCTCATAAAGGCTGATAAGGAGGGGAAGTTTCAGCCCCTTGATCAAGTTGTGGTGGATAACGTGTTTCCAAATTGCATCTTGTTGCTGAAACTTCCTGGACTTGAGAAGTTACTTCATCATGTGACAGAGGAAAAAGGTAATCCAGAAATAGACAACAAGAAATATTACAAGTACAGCAAAGAGAAGACATTAAAGTGGCTGGAAAAAAAGGTTAATCAAACTGTGGCAGCATTAAAAACCAATAATGTGAATGTCAGTTCCCGGGTACAGTCAACTGCATTTTTCTCTGGTGACCAAGCTTCCACTGACAAGGAAGAGGATTATATTCGTTATGCCCATGGTCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RNASEH2B(79621)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU028271EHU055511EHU081221
description
targeting human RNASEH2B
description
targeting human QTRT2
description
targeting human NDNF
description
targeting human NAA16
Gene Information
human ... RNASEH2B(79621)
Gene Information
human ... QTRT2(79691), QTRTD1(79691)
Gene Information
human ... NDNF(79625), C4orf31(79625)
Gene Information
human ... NAA16(79612), NARG1L(79612)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TCAATCAGGAGGTCTTCTCCATTTTGCCACACCTGTGGATCCTCTATTTCTGCTTCTCCACTACCTCATAAAGGCTGATAAGGAGGGGAAGTTTCAGCCCCTTGATCAAGTTGTGGTGGATAACGTGTTTCCAAATTGCATCTTGTTGCTGAAACTTCCTGGACTTGAGAAGTTACTTCATCATGTGACAGAGGAAAAAGGTAATCCAGAAATAGACAACAAGAAATATTACAAGTACAGCAAAGAGAAGACATTAAAGTGGCTGGAAAAAAAGGTTAATCAAACTGTGGCAGCATTAAAAACCAATAATGTGAATGTCAGTTCCCGGGTACAGTCAACTGCATTTTTCTCTGGTGACCAAGCTTCCACTGACAAGGAAGAGGATTATATTCGTTATGCCCATGGTCT
esiRNA cDNA target sequence
TGGTGAGAGGATGTTCCTGTTACTGCTGTAAGAATCACACTCGGGCATACATCCACCATCTGCTGGTGACCAATGAGCTGCTGGCCGGAGTCCTGCTTATGATGCACAACTTTGAACACTACTTTGGGTTTTTCCATTACATCCGGGAAGCACTAAAAAGTGACAAACTGGCACAGTTGAAAGAGCTCATCCACAGGCAAGCATCTTGAGATCTTGCAAATACAAGTCTCACTCTTCACACTGAGCCTGTACCACTGTTGTAACATGGGAAGACGTGAAGAAGAAATAATCTGAGCTTTAATTATTTATATTTGGATATAAGGTCTGCTTAAATAAAGAATCTTTGTACCAAACTGCCCACATGAGGGTGAAGAGATTTCCTCAAAAGACTTAAATGACCTGGATTGATCAGAGAGA
esiRNA cDNA target sequence
TATGCCACCACAACTCCAGAATCTGATCAGCCATACCCTGAGTTACCCTATGACCCAAGAGTAGATGTGACCTCACTGGGGCGCACCACGGTCACTTTGGCCTGGAAACCAAGCCCCACTGCCTCTTTGCTGAAACAACCCATTCAGTACTGTGTGGTCATCAACAAAGAGCACAATTTCAAAAGTCTCTGTGCAGTGGAAGCAAAACTGAGTGCAGATGATGCTTTTATGATGGCACCGAAACCTGGTCTGGACTTCAGCCCCTTTGACTTTGCCCACTTTGGATTTCCTTCTGATAATTCAGGTAAAGAACGCAGTTTCCAGGCAAAGCCTTCTCCAAAACTGGGGCGTCATGTCTACTCCAGGCCCAAGGTTGATATTCAGAAAATCTGCATAGGAAACAAGAACATCTTCACCGTCTCTGATCTGAAACCCGACACGCAGTACT
esiRNA cDNA target sequence
AGAGTCATGTCTGTTGGCATGTATATGGACTCTTGCAGCGTTCTGATAAAAAATATGATGAAGCTATAAAATGTTACCGAAATGCCCTCAAATTAGATAAAGATAACCTGCAAATTTTGAGGGATCTCTCACTGTTGCAGATCCAAATGAGAGACCTTGAAGGTTACCGAGAGACAAGATACCAGCTTCTTCAGTTGCGCCCCACACAGCGTGCCTCCTGGATTGGATATGCTATTGCATACCATTTGCTGAAAGATTATGATATGGCCCTAAAACTGTTGGAAGAATTTAGACAAACTCAGCAAGTTCCTCCAAACAAAATAGATTATGAATATAGTGAATTGATATTATACCAGAATCAAGTGATGAGAGAGGCAGATCTGTTGCAGGAATCTTTGGAACA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136104
Ensembl | human accession no.
ENSG00000151576
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173376
Ensembl | human accession no.
ENSG00000172766
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_024570
NCBI accession no.
NM_024638
NCBI accession no.
NM_024574
NCBI accession no.
NM_024561
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)