Przejdź do
EHU074471
MISSION® esiRNA
targeting human SRSF2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCTAAATGGTAATCTGAACCCAAATTTGTATAAAGACTTTTCAGGTGAAAAGACTTGATTTTTTGAAAGGATTGTTTATCAAACACAATTCTAATCTCTTCTCTTATGTATTTTTGTGCACTAGGCGCAGTTGTGTAGCAGTTGAGTAATGCTGGTTAGCTGTTAAGGTGGCGTGTTGCAGTGCAGAGTGCTTGGCTGTTTCCTGTTTTCTCCCGATTGCTCCTGTGTAAAGATGCCTTGTCGTGCAGAAACAAATGGCTGTCCAGTTTATTAAAATGCCTGACAACTGCACTTCCAGTCACCCGGGCCTTGCATATAAATAACGGAGCATACAGTGAGCACATCTAGCTGATGATAAATACACCTTTTTTTCCCTCTTCCCCCTAAAAATGGTAAATCTGATCATATCTACATGTATGAACTTAACATGGAAAATGTTAAGGAAGCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU091801EHU030521EHU033731
description
targeting human SRSF2
description
targeting human LMBR1
description
targeting human SFRP1
description
targeting human NOD2
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TCTAAATGGTAATCTGAACCCAAATTTGTATAAAGACTTTTCAGGTGAAAAGACTTGATTTTTTGAAAGGATTGTTTATCAAACACAATTCTAATCTCTTCTCTTATGTATTTTTGTGCACTAGGCGCAGTTGTGTAGCAGTTGAGTAATGCTGGTTAGCTGTTAAGGTGGCGTGTTGCAGTGCAGAGTGCTTGGCTGTTTCCTGTTTTCTCCCGATTGCTCCTGTGTAAAGATGCCTTGTCGTGCAGAAACAAATGGCTGTCCAGTTTATTAAAATGCCTGACAACTGCACTTCCAGTCACCCGGGCCTTGCATATAAATAACGGAGCATACAGTGAGCACATCTAGCTGATGATAAATACACCTTTTTTTCCCTCTTCCCCCTAAAAATGGTAAATCTGATCATATCTACATGTATGAACTTAACATGGAAAATGTTAAGGAAGCA
esiRNA cDNA target sequence
TGGGTAGCTTCAGCACTCATTGACAACGATGCCGCAAGCATGGAATCTTTATATGATCTCTGGGAGTTCTATCTACCCTATTTATATTCCTGTATATCATTGATGGGATGTTTGTTACTTCTCTTGTGTACACCAGTTGGCCTTTCTCGTATGTTCACAGTGATGGGTCAGTTGCTAGTGAAGCCAACAATTCTTGAAGACCTGGATGAACAAATTTATATCATTACCTTAGAGGAAGAAGCACTCCAGAGACGACTAAATGGGCTGTCTTCATCGGTGGAATACAACATAATGGAGTTGGAACAAGAACTTGAAAATGTAAAGACTCTTAAGACAAAATTAGAGAGGCGAAAAAAGGCTTCAGCATGGGAAAGAAATTTGGTGTATCCCGCTGTTATGG
esiRNA cDNA target sequence
CGAGTTTGCACTGAGGATGAAAATAAAAGAAGTGAAAAAAGAAAATGGCGACAAGAAGATTGTCCCCAAGAAGAAGAAGCCCCTGAAGTTGGGGCCCATCAAGAAGAAGGACCTGAAGAAGCTTGTGCTGTACCTGAAGAATGGGGCTGACTGTCCCTGCCACCAGCTGGACAACCTCAGCCACCACTTCCTCATCATGGGCCGCAAGGTGAAGAGCCAGTACTTGCTGACGGCCATCCACAAGTGGGACAAGAAAAACAAGGAGTTCAAAAACTTCATGAAGAAAATGAAAAACCATGAGTGCCCCACCTTTCAGTCCGTGTTTAAGTGATTCTCCCGGGGGCAGGGTGGGGAGGGAGCCTCGGGTGGGGTGGGAGCGGGGGGGACAGTGCCCCGGGAACCCGGTGGGTCACACACACGCACTGCGCCTGTCAGTAGTGGACATTGTAATCCAGTCGGCTTGTTCTTGCAGCATTCCC
esiRNA cDNA target sequence
GCATCTGCAAGCTCATTGAATGTGCTCTTCACTGCGAGCAATTGCAGAAGTTAGCTCTATTCAACAACAAATTGACTGACGGCTGTGCACACTCCATGGCTAAGCTCCTTGCATGCAGGCAGAACTTCTTGGCATTGAGGCTGGGGAATAACTACATCACTGCCGCGGGAGCCCAAGTGCTGGCCGAGGGGCTCCGAGGCAACACCTCCTTGCAGTTCCTGGGATTCTGGGGCAACAGAGTGGGTGACGAGGGGGCCCAGGCCCTGGCTGAAGCCTTGGGTGATCACCAGAGCTTGAGGTGGCTCAGCCTGGTGGGGAACAACATTGGCAGTGTGGGTGCCCAAGCCTTGGCACTGATGCTGGCAAAGAACGTCATGCTAGAAGAACTCTGCCTGGAGGAGAACCATCTCCA
Ensembl | human accession no.
ENSG00000161547
Ensembl | human accession no.
ENSG00000105983
Ensembl | human accession no.
ENSG00000104332
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167207
Gene Information
human ... SRSF2(6427), SFRS2(6427)
Gene Information
human ... LMBR1(64327)
Gene Information
human ... SFRP1(6422)
Gene Information
human ... NOD2(64127), CARD15(64127)
NCBI accession no.
NM_003016
NCBI accession no.
NM_022458
NCBI accession no.
NM_003012
NCBI accession no.
NM_022162
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)