Przejdź do
EHU049321
MISSION® esiRNA
targeting human CITED2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCGCCCAATGTCATAGACACTGATTTCATCGACGAGGAAGTTCTTATGTCCTTGGTGATAGAAATGGGTTTGGACCGCATCAAGGAGCTGCCCGAACTCTGGCTGGGGCAAAACGAGTTTGATTTTATGACGGACTTCGTGTGCAAACAGCAGCCCAGCAGAGTGAGCTGTTGACTCGATCGAAACCCCGGCGAAAGAAATCAAACCCCCAACTTCTTCGGCGTGAATTAAAAGAAACATTCCCTTAGACACAGTATCTCACTTTTCAGATCTTGAAAGGTTTGAGAACTTGGAAACAAAGTAAACTATAAACTTGTACAAATTGGTTTTAAAAAAAATTGCTGCCACTTTTTTTTCCTGTTTTTGTTTCGTTTTTGTAGCCTTGACATTCACCCACCTCC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CITED2(10370)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU023281EHU158521EHU115921
esiRNA cDNA target sequence
GCCGCCCAATGTCATAGACACTGATTTCATCGACGAGGAAGTTCTTATGTCCTTGGTGATAGAAATGGGTTTGGACCGCATCAAGGAGCTGCCCGAACTCTGGCTGGGGCAAAACGAGTTTGATTTTATGACGGACTTCGTGTGCAAACAGCAGCCCAGCAGAGTGAGCTGTTGACTCGATCGAAACCCCGGCGAAAGAAATCAAACCCCCAACTTCTTCGGCGTGAATTAAAAGAAACATTCCCTTAGACACAGTATCTCACTTTTCAGATCTTGAAAGGTTTGAGAACTTGGAAACAAAGTAAACTATAAACTTGTACAAATTGGTTTTAAAAAAAATTGCTGCCACTTTTTTTTCCTGTTTTTGTTTCGTTTTTGTAGCCTTGACATTCACCCACCTCC
esiRNA cDNA target sequence
TTCTGCCAAGGCTCTGAAATGCCAACAACGTCGAGGCCTGCACTTGATGTCAAGGGTGGCACCTCACCTGCGAAGGAGGATGCCAACCAAGAGATGAGCTCCGTGGCCTACTCCAACCTTGCGGTGAAAGATCGCAAAGCAGTGGCCATTCTGCACTACCCTGGGGTAGCCTCAAATGGAACCAAGGCCAGTGGGGCTCCCACTAGTTCCTCGGGATCTCCAATAGGCTCTCCTACAACCACCCCTCCCACTAAACCCCCATCCTTCAACCTGCACCCCGCCCCTCACTTGCTGGCTAGTATGCACCTGCAGAAACTTAATAGCCAGTATCAGGGGATGGCTGCTGCCACTCCAGGCCAACCCGGGGAGGCAGGACCCCTGCAAAACTGGGACTTTGGGGCCCAGGCGGGAGGGGCAGAATCACTCTCTCCTTCTGCTGGTGCCCAGAGCCCTGCTATCATCGATTCGGACCCAGTGGATGAGGAAGTGCTGATG
esiRNA cDNA target sequence
AGAGACAGCCTCCAGTGAGCAGTATCTGCACTCTAGGAAGAAAAGTGCCAGGATCCGCCGGAACTGGAGGAAGTCAGGCCCCACAAGCTACCTCCACCAGATCAGACACTGATCCAGGGAAAGAGCCAGGAATGGCAGTGTCTTCCCTCTTGCCAAAAGGCCTGGGGAGGTGAAGGAAGAGAGACTTTAGGCAAGCAGCCCAAAGGGGTAAATGAAAGCAAGAGGCTGCTGCCACTGACCTGCTCCATTCAGAACAAGACTGGATGCTTCTGTTGAGCTCTCCATTATGTGGGACCCATTCCTCACCAAAATGAGGAGAGACAGTGACTGTTCCTGCCACAGTCCTTCCCAGTCTAACACTATTCCTGGGCTGCATGATATTCCCCTGGGAGCAAAGTGACAGGCACTTAGATGCAGCATTTCACCACTCATGC
esiRNA cDNA target sequence
TCTAATGGGGCCTGAAAGAAGAAGTGTGGAAATTGATAACAAAAACAAAACCATCACAGCATATCATGAATCTGGTCATGCCATTATTGCATATTACACAAAAGATGCAATGCCTATCAACAAAGCTACAATCATGCCACGGGGGCCAACACTTGGACATGTGTCCCTGTTACCTGAGAATGACAGATGGAATGAAACTAGAGCCCAGCTGCTTGCACAAATGGATGTTAGTATGGGAGGAAGAGTGGCAGAGGAGCTTATATTTGGAACCGACCATATTACAACAGGTGCTTCCAGTGATTTTGATAATGCCACTAAAATAGCAAAGCGGATGGTTACCAAATTTGGAATGAGTGAAAAGCTTGGAGTTATGACCTACAGTGATACAGGGAAACTAAGTCCAGAAACCCAATCTGCCATCGAACAAGA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164442
Ensembl | human accession no.
ENSG00000125931
Ensembl | human accession no.
ENSG00000119986
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136758
Gene Information
human ... CITED2(10370)
Gene Information
human ... CITED1(4435)
Gene Information
human ... AVPI1(60370)
Gene Information
human ... YME1L1(10730)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_006079
NCBI accession no.
NM_004143
NCBI accession no.
NM_021732
NCBI accession no.
NM_014263
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)