Przejdź do
EHU048431
MISSION® esiRNA
targeting human AMDHD1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGAGAATGTCCATGCCTGAGGCCTTGGCCGCTGCCACCATCAATGCAGCTTATGCACTGGGAAAGTCTCACACACACGGATCGTTGGAAGTTGGCAAACAGGGAGATCTCATTATCATCAATTCATCCCGATGGGAGCATTTGATTTACCAGTTCGGAGGCCATCATGAATTAATTGAATATGTTATAGCTAAAGGAAAACTCATCTATAAAACATGATAGATTTGAAAAGAGAAGACTTTTTGACTATATGAAATAAGTCAATATAGTTATATTAAAAGTTAAAACACCTTAATATTTACAAGAATTATATCACTTAAACCTAAATGTACTTCAATGTCTTTTTAAGTCACTCAAAAAACCCAAGGGATAGATTTATTTTCATTTAACACATGCATTTGACA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AMDHD1(144193)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU002911EHU043511EHU098441
description
targeting human AMDHD1
description
targeting human BCDIN3D
description
targeting human SMCHD1
description
targeting human CCDC88C
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TGAGAATGTCCATGCCTGAGGCCTTGGCCGCTGCCACCATCAATGCAGCTTATGCACTGGGAAAGTCTCACACACACGGATCGTTGGAAGTTGGCAAACAGGGAGATCTCATTATCATCAATTCATCCCGATGGGAGCATTTGATTTACCAGTTCGGAGGCCATCATGAATTAATTGAATATGTTATAGCTAAAGGAAAACTCATCTATAAAACATGATAGATTTGAAAAGAGAAGACTTTTTGACTATATGAAATAAGTCAATATAGTTATATTAAAAGTTAAAACACCTTAATATTTACAAGAATTATATCACTTAAACCTAAATGTACTTCAATGTCTTTTTAAGTCACTCAAAAAACCCAAGGGATAGATTTATTTTCATTTAACACATGCATTTGACA
esiRNA cDNA target sequence
TCTTCAGGGCAAAACAAACCATAGAGACTCATCCAATCCCTGAATCACTGATAGAAAAAGGGAAAGAAAAGAACAGATTAAGTTTCCAGAAGCAGTGAGATGGGAGGGCAAGAAGACCAAGAAAGATATTGAAAGGGTTTTATATTGAGAATTATGTTCATTCTCCTTAATTCCTTAACAATCAGGCAGCCGCAAAACCTGGCAGGAGCTTTTGGTAAAATGTCCAAGGCACATAATTGAAAGAATCAGTATCTGTTCCCCATTGTTTGGAACAAATCTTGAGGAGAATGAATCTGTGGAGTGATGAGCTAGGATATCTGGATTGAGATGGCCTAGGAAAAGTGGTCCTGGTTATGGGTTATGGAGAGGGCTGCTTTTGGGGATTATTTATAAAGATCAGACTAGGCTAGTCTTAAAATATGTCAGTTCCTGGGCTCTCTG
esiRNA cDNA target sequence
GTACCTTCGCACTCCGGATATGAGGAAGAAAAAGCAAGAACTTGATGAACATGAGAAAAATCTCAAACTAATAGAGGAAAAACTAGGTATGACTCCCATACGTAAGTGTAATGACTCATTGCGTCATTCACCAAAGGTTGAGACGACAGATTGTCCAGTTCCTCCTAAAAGAATGAGACGAGAAGCTACAAGACAAAATAGGATTATAACCAAAACAGATGTATGAGAGGTGACAGAGAGAAGAGGCCATTGGTCTCAGTAAGAATGCCCTGCTTTCTGCATCTCTGTTTCAGAAGACCAAGAGGGTGACTTACCAGACTGAGTATTTCTGGGGACAATACAAGTACCTGGGCATGAATTTCCATTTCGATTCAGATGGGACTGGAAACAACCATTCAATTTTATGAATCTTACTGGACATTATGGATTTACTGGAATTATTCCAGACATTATGCCCTTTGG
esiRNA cDNA target sequence
GCGGCCAAGTAGCTTAGAGAGCAGTAGAAACACATCCAGCAACAGCTCACCTCTTAACCTAAAAGGCTCCTCCGAGCAGCTCCATGGCCGGTCTGAGAGCTTCAGCAGCGAAGACCTGATCCCCAGCAGGGACCTGGCCACTTTGCCCCGGGAAGCCAGCACACCGGGACGCAACGCCCTCGGCCGCCACGAGTACCCCTTGCCTCGGAACGGGCCTCTCCCACAGGAGGGTGCCCAGAAGAGGGGCACAGCCCCTCCCTACGTCGGAGTGCGGCCCTGCTCGGCCTCCCCCAGCAGTGAGATGGTCACCTTGGAGGAGTTC
Gene Information
human ... AMDHD1(144193)
Gene Information
human ... BCDIN3D(144233)
Gene Information
human ... SMCHD1(23347)
Gene Information
human ... CCDC88C(440193)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000139344
Ensembl | human accession no.
ENSG00000186666
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101596
Ensembl | human accession no.
ENSG00000015133
NCBI accession no.
NM_152435
NCBI accession no.
NM_181708
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)