Przejdź do
EHU048391
MISSION® esiRNA
targeting human PRPF19
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTGGCGACTATCTCCTGAGCTCCTCCGATGATCAGTACTGGGCTTTCTCTGACATCCAGACAGGGCGTGTGCTCACCAAGGTGACAGATGAGACCTCCGGCTGCTCTCTCACCTGTGCACAGTTCCACCCTGACGGACTCATCTTTGGAACAGGAACCATGGACTCTCAGATCAAGATCTGGGACTTGAAGGAACGTACTAATGTGGCCAACTTCCCTGGCCACTCGGGCCCCATCACTAGCATCGCCTTCTCTGAGAATGGTTACTACCTGGCTACAGCGGCTGATGACTCCTCTGTCAAGCTCTGGGATCTGCGCAAGCTTAAGAACTTTAAGACTTTGCAGCTGGATAACAACTTTGAGGTAAAGTCACTGATCTTTGACCAGAGTGGTACCTACCTGGCTCTTGGGGGCACGGATGTCCAGATCTACATCTGCAAACAATGGACGGAGATT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PRPF19(27339)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU068221EHU094231EHU147811
esiRNA cDNA target sequence
CTGGCGACTATCTCCTGAGCTCCTCCGATGATCAGTACTGGGCTTTCTCTGACATCCAGACAGGGCGTGTGCTCACCAAGGTGACAGATGAGACCTCCGGCTGCTCTCTCACCTGTGCACAGTTCCACCCTGACGGACTCATCTTTGGAACAGGAACCATGGACTCTCAGATCAAGATCTGGGACTTGAAGGAACGTACTAATGTGGCCAACTTCCCTGGCCACTCGGGCCCCATCACTAGCATCGCCTTCTCTGAGAATGGTTACTACCTGGCTACAGCGGCTGATGACTCCTCTGTCAAGCTCTGGGATCTGCGCAAGCTTAAGAACTTTAAGACTTTGCAGCTGGATAACAACTTTGAGGTAAAGTCACTGATCTTTGACCAGAGTGGTACCTACCTGGCTCTTGGGGGCACGGATGTCCAGATCTACATCTGCAAACAATGGACGGAGATT
esiRNA cDNA target sequence
TGGGACTCATGAACGAGTTGTGGTTCTCTTTGAAAGATGTGTCATATCATGTGCCCTCTATGAGGAGTTTTGGATTAAGTATGCCAAGTACATGGAAAACCATAGCATTGAAGGAGTGAGGCATGTCTTCAGCAGAGCTTGTACTATACATCTCCCAAAGAAACCCATGGTGCATATGCTTTGGGCAGCTTTTGAGGAACAGCAGGGTAATATTAATGAAGCCAGGAATATCTTGAAAACATTTGAAGAATGTGTTCTAGGATTGGCAATGGTTCGTTTACGAAGAGTAAGTTTAGAACGACGGCATGGAAATCTGGAAGAAGCTGAACATTTGCTTCAGGATGCCATTAAGAATGCCAAATCAAATAATGAATCTTCATTTTATGCTGTCAAACTAGCCCGGCATCTTTTCAAAATACAGAAAAACCTTCCAAAATCAAGAAAGGTGCTTTTGGAAGCA
esiRNA cDNA target sequence
CAGACCCATCCAAATGTGTGGAGTACAATGCACTGTGAGATCTGTGTATGGTGTGTTAATAACAATAAGAAACTTAGGGAAGCAGGCTGTGGACTTCTGGAATTACCAACAGGAATGAGGAAAGAAGAAAACTGGAGTTTCCAGTCTCTGAGTTCTACCTGATGTAACTCTTGATTGGTTTTAAGAACTTTGTTGGCCTTCATTTCATATCTGACTGCAAGCTGATTTTTCTTTCTTGCTTTCATTTTAATTAGTCCAAAATTAAGTTTTAAAGATTTTTCCTCACAATTTAAATCCATAGACAACAGAAGGGGGTTTAAAATGACCTTTTTTTCAGTTGACCCGAAAGTTGTGG
esiRNA cDNA target sequence
TCCAACGTGGAGAACCTACCCCCGCACATCATCCGCCTGGTGTACAAGGAGGTGACGACACTGACCGCAGACCCACCCGATGGCATCAAGGTCTTTCCCAACGAGGAGGACCTCACCGACCTCCAGGTCACCATCGAGGGCCCTGAGGGGACCCCATATGCTGGAGGTCTGTTCCGCATGAAACTCCTGCTGGGGAAGGACTTCCCTGCCTCCCCACCCAAGGGCTACTTCCTGACCAAGATCTTCCACCCGAACGTGGGCGCCAATGGCGAGATCTGCGTCAACGTGCTCAAGAGGGACTGGACGGCTGAGCTGGGCATCCGACACGTACTGCTGACCATCAAGTGCCTGCTGATCCACCCTAACCCCGAGTCTGCACTCAACGAGGAGGCGGGCCGCCTGCTCTTGGAGAACTACGAGGAGTATGCGGCTC
Gene Information
human ... PRPF19(27339)
Gene Information
human ... PRPF39(55015)
Gene Information
human ... PRPF18(8559)
Gene Information
human ... UBE2S(27338)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000110107
Ensembl | human accession no.
ENSG00000185246
Ensembl | human accession no.
ENSG00000165630
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108106
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_014502
NCBI accession no.
NM_017922
NCBI accession no.
NM_003675
NCBI accession no.
NM_014501
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)