Przejdź do
EHU047401
MISSION® esiRNA
targeting human TFAM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATGCTTATAGGGCGGAGTGGCAGGTATATAAAGAAGAGATAAGCAGATTTAAAGAACAGCTAACTCCAAGTCAGATTATGTCTTTGGAAAAAGAAATCATGGACAAACATTTAAAAAGGAAAGCTATGACAAAAAAAAAAGAGTTAACACTGCTTGGAAAACCAAAAAGACCTCGTTCAGCTTATAACGTTTATGTAGCTGAAAGATTCCAAGAAGCTAAGGGTGATTCACCGCAGGAAAAGCTGAAGACTGTAAAGGAAAACTGGAAAAATCTGTCTGACTCTGAAAAGGAATTATATATTCAGCATGCTAAAGAGGACGAAACTCGTTATCATAATGAAATGAAGTCTTGGGAAGAACAAATGATTGAAGTTGGACGAAAGGATCTTCTACGTCGCACAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TFAM(7019)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU144111EHU058381EHU003221
description
targeting human TFAM
description
targeting human TF
description
targeting human THRSP
description
targeting human THBS3
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108064
Ensembl | human accession no.
ENSG00000091513
Ensembl | human accession no.
ENSG00000151365
Ensembl | human accession no.
ENSG00000169231
esiRNA cDNA target sequence
GATGCTTATAGGGCGGAGTGGCAGGTATATAAAGAAGAGATAAGCAGATTTAAAGAACAGCTAACTCCAAGTCAGATTATGTCTTTGGAAAAAGAAATCATGGACAAACATTTAAAAAGGAAAGCTATGACAAAAAAAAAAGAGTTAACACTGCTTGGAAAACCAAAAAGACCTCGTTCAGCTTATAACGTTTATGTAGCTGAAAGATTCCAAGAAGCTAAGGGTGATTCACCGCAGGAAAAGCTGAAGACTGTAAAGGAAAACTGGAAAAATCTGTCTGACTCTGAAAAGGAATTATATATTCAGCATGCTAAAGAGGACGAAACTCGTTATCATAATGAAATGAAGTCTTGGGAAGAACAAATGATTGAAGTTGGACGAAAGGATCTTCTACGTCGCACAA
esiRNA cDNA target sequence
GCCCCTGGGTCTAAGAAAGACTCCAGTCTCTGTAAGCTGTGTATGGGCTCAGGCCTAAACCTGTGTGAACCCAACAACAAAGAGGGATACTACGGCTACACAGGCGCTTTCAGGTGTCTGGTTGAGAAGGGAGATGTGGCCTTTGTGAAACACCAGACTGTCCCACAGAACACTGGGGGAAAAAACCCTGATCCATGGGCTAAGAATCTGAATGAAAAAGACTATGAGTTGCTGTGCCTTGATGGTACCAGGAAACCTGTGGAGGAGTATGCGAACTGCCACCTGGCCAGAGCCCCGAATCACGCTGTGGTCACACGGAAAGATAAGGAAGCTTGCGTCCACAAGATATTACGTCAACAGCAGCACCTATTTGGAAGCAACGTAACTGACTGCTCGGGCAACTTTTGTTTGTTCCGGTCG
esiRNA cDNA target sequence
CAGGAAATGACGGGACAAGTTTGGTAGACCTTGGACACTAGGGAAGATCCCTTCACATGATAGAAGACAGACTCTTTGATGAGGTCGGCGGAGCAGTTCACTAGCCAATGATGAGAGCAGAAAGGCCTAGACCTGCAGCCAGAAGTGAAGGCGGCTCAGTTCTCCGGGATGCTTCTCTACCTCCTGAGCACCAATTCCTGGATTCCAGTCACTGGCTCACCTTTAGAATGTCTGTTGCTATTCACTGCTCCCCTCGCTCCTCTTAACAGCTTGGGGAGGTGACCAGTGGTTCAGGAGGGACTAGACAATTACCTGTCCAGTGTGGTATGGTAGGAAGAGTGTAGGTGTTGGCACGTGACCAAAATTCACATCCCTCCTCATGGCAGTCATTCAGTATGTGTACTTGTACAAGTTATTTAACCCATTGGAGCCTAAATTCCCTCA
esiRNA cDNA target sequence
AGGACACCAAGGACAACTGCCCACAGCTGCCAAATAGCTCCCAGCTGGACTCTGATAACGATGGACTTGGAGATGAGTGTGATGGGGATGATGACAATGATGGCATCCCAGATTATGTGCCTCCTGGTCCCGATAACTGCCGCCTGGTACCCAATCCCAATCAGAAGGACTCAGATGGCAATGGCGTTGGTGATGTGTGTGAGGATGACTTTGACAATGATGCTGTGGTCGACCCCCTGGATGTGTGTCCTGAAAGTGCAGAGGTAACGCTTACGGATTTTCGGGCCTATCAGACCGTCGTCCTGGATCCTGAGGGTGATGCTCAGATTGACCCAAACTGGGTTGTGCTCAACCAGGGCATGGAAATCGTTCAGACCATGAACAGTGACCCTGGCTTGGCAGTTGGATACACGGCCTTCAATGGTGTGGACTTTGAAGGC
Gene Information
human ... TFAM(7019)
Gene Information
human ... TF(7018)
Gene Information
human ... THRSP(7069)
Gene Information
human ... THBS3(7059)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_003201
NCBI accession no.
NM_001063
NCBI accession no.
NM_003251
NCBI accession no.
NM_007112
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)