Przejdź do
EHU045951
MISSION® esiRNA
targeting human DNAH14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTTTCTCCAGAGCCAGCTTCCCTTAAGGAGAAAGGGAAGTCAAGGAGAAAAAAGGATCAAACTCATGCTTGTCCAAATGTTAGGAAAGCCAGGCCTGTGTCCTATGATAGAACAGAACCAAAAGATGATGATGTGATAAGAAATATTATTAGGCTACGAGAAAAGCTTGGTTGGCAAACTATATTACCGCAGCACAGTTTGAAATACGGAAGCTCCAAAATTGCAATTCAGAAGATTACTTTAAAGAAACCTTTGGAAGATGATGGAGAATTTGTTTATTGCCTTCCTCGGAAAAGTCCTAAATCCCTTTACAATCCATATGATCTTCAGGTTATTAATATAGTTGGTAGTGTAAAGGAAGTAGAACTCATACCTACTTTGGAATGGCTATCAGAAAGAAGACATTACTATTTATTACGGCAATTCAAGATATTTTCTGATTTCCGAATGAATAAAGCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU029141EHU157221EHU022861
description
targeting human DNAH14
description
targeting human C1ORF87
description
targeting human DNAH10
description
targeting human C10ORF67
Gene Information
human ... DNAH14(127602), C1orf67(200095)
Gene Information
human ... C1ORF87(127795), C1orf87(127795)
Gene Information
human ... DNAH10(196385)
Gene Information
human ... C10ORF67(256815), C10orf67(256815)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GTTTCTCCAGAGCCAGCTTCCCTTAAGGAGAAAGGGAAGTCAAGGAGAAAAAAGGATCAAACTCATGCTTGTCCAAATGTTAGGAAAGCCAGGCCTGTGTCCTATGATAGAACAGAACCAAAAGATGATGATGTGATAAGAAATATTATTAGGCTACGAGAAAAGCTTGGTTGGCAAACTATATTACCGCAGCACAGTTTGAAATACGGAAGCTCCAAAATTGCAATTCAGAAGATTACTTTAAAGAAACCTTTGGAAGATGATGGAGAATTTGTTTATTGCCTTCCTCGGAAAAGTCCTAAATCCCTTTACAATCCATATGATCTTCAGGTTATTAATATAGTTGGTAGTGTAAAGGAAGTAGAACTCATACCTACTTTGGAATGGCTATCAGAAAGAAGACATTACTATTTATTACGGCAATTCAAGATATTTTCTGATTTCCGAATGAATAAAGCA
esiRNA cDNA target sequence
CAATGCACCAGAAACCAATGACTGATAATGCAAGGCAGATGAGCAGAGACACCCCAGTTCCCATTAACTTCACTGATCAGCAAACCACTGATAATCCAGATGATGTGAAAGAGAAAAAGCACCCAGAGAACAACCAGAAATCAGAAAACAACCAGAAACTACTAACAGGGGCAAACAGTAGCAGATTCCTGGATGGCAATATTCCCAGTCAAGCAAATGTCCACTGCAGCTCTGTACCAACCGGAGACCAGTCCTTATCCTATGTGCATGGCATTCCCAGGAGAAAGCTTAGAGACTGGTCCTTGGAACAGATGGTGAGAGGCAGCTCTGACCAACCTGAGGATATTGGCCAGAGCCCAAGTGGGACAACAAATGAAGACGCTTTTCTTCTTGCCCTGGTCAGAAGAGAACTCAAGTCACGTCCTTTGAGTTCCAACTTATTAGAAAAGCTTCAGAAAGAGCTGAAGATCCTGGACCCAATC
esiRNA cDNA target sequence
GAACATGCTGGACAATGTGGACCTGGTGCACACCCTGGAGGAGACCAAATCCAAGGCAACAGAGGTCTCAGAGAAACTCAAGCTGGCGGAGAAGACAGCCTTGGACATCGACAGGCTGCGGGATGGCTACCGGCCAGCAGCCAGGAGGGGGGCCATCCTGTTCTTCGTCCTGTCTGAGATGGCCCTGGTGAACTCCATGTACCAGTACTCCCTGATTGCCTTCTTAGAGGTCTTCAGGCTGTCACTGAAGAAGTCGCTGCCTGATTCCATCCTCATGAAACGCCTGAGGAACATCATGGACACGCTGACCTTCAGCATCTATAACCACGGCTGCACAGGGCTGTTTGAGAGGCACAAGCTACTCTTTTCTTTTAATATGACCATCAAGATAGAACAAGCAGAAGGGAGAGTCCCTC
esiRNA cDNA target sequence
TGAGGACCGACTGAAAGAGGAATCTTTGAGTCTCTTCACCATTCTGCATGACAGGATCCTAGAAATTGAAAAGCATTATCAACAGAATGAGGATAAGATGAGAAAATCCTTCAATCAGCAGTTAGCTGATGCCATAGCTGTTATCAAAGGAATGTACCAGCCACTGTGAAACCAAACATTGAGATACTCTGGATGTGCTGAAGGTAGCAAGGTGGAAAGATAAGAAGCAGAGGGGTCCTTGGTAATGTCATGGAGCCATGAAAGTAACCCTGGACTTGCCCTGCCTCTGGCCTCTTATTCATGAGATAACAACCCCTCAGTGTCTAAGCCACTGTTAGTTGGCTTTTCAGTTACTTGCAGCTGAAAACATCCCAGGACAGATTGCTCTGCTAACGATCTCTGTGACTCTGTGCCAAACTGTGTTTCCAAAGGCATCTGTGACACTGTCTCCCACTTACCTGCTCTTGTGCAATGTTTCTCTCCCATCAAGAGGTGG
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173419
Ensembl | human accession no.
ENSG00000162598
Ensembl | human accession no.
ENSG00000197653
Ensembl | human accession no.
ENSG00000179133
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_144989
NCBI accession no.
NM_152377
NCBI accession no.
NM_207437
NCBI accession no.
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)