Przejdź do
EHU045551
MISSION® esiRNA
targeting human STK39
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCCACCCAATGCTAATGAAGACTACAGAGAAGCTTCTTCTTGTGCCGTGAACCTCGTTTTGAGATTAAGAAACTCCAGAAAGGAACTTAATGACATACGATTTGAGTTTACTCCAGGAAGAGATACAGCAGATGGTGTATCTCAGGAGCTCTTCTCTGCTGGCTTGGTGGATGGTCACGATGTAGTTATAGTGGCTGCTAATTTACAGAAGATTGTAGATGATCCCAAAGCTTTAAAAACATTGACATTTAAGTTGGCTTCTGGCTGTGATGGGTCGGAGATTCCTGATGAAGTGAAGCTGATTGGGTTTGCTCAGTTGAGTGTCAGCTGATGTATGTCCCTTGATGTCACCCTGATCTGTCATGCCCCACCGCCACCCCTACTCCCTTCAACCCTCCCTCTTTC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STK39(27347)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU119371EHU123411EHU007221
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
CCCACCCAATGCTAATGAAGACTACAGAGAAGCTTCTTCTTGTGCCGTGAACCTCGTTTTGAGATTAAGAAACTCCAGAAAGGAACTTAATGACATACGATTTGAGTTTACTCCAGGAAGAGATACAGCAGATGGTGTATCTCAGGAGCTCTTCTCTGCTGGCTTGGTGGATGGTCACGATGTAGTTATAGTGGCTGCTAATTTACAGAAGATTGTAGATGATCCCAAAGCTTTAAAAACATTGACATTTAAGTTGGCTTCTGGCTGTGATGGGTCGGAGATTCCTGATGAAGTGAAGCTGATTGGGTTTGCTCAGTTGAGTGTCAGCTGATGTATGTCCCTTGATGTCACCCTGATCTGTCATGCCCCACCGCCACCCCTACTCCCTTCAACCCTCCCTCTTTC
esiRNA cDNA target sequence
TGAGGTTCTGCTGTGAATGGGAACATAGAATTGGAGCTCCTGGAGTTGAGGAAATAAAAAGTAACTCTTTTTTTGAAGGCGTTGACTGGGAACATATCAGAGAGAGACCTGCTGCAATATCTATTGAAATCAAAAGCATTGATGATACCTCAAACTTCGATGAGTTTCCAGAATCTGATATTCTTAAGCCAACAGTGGCCACAAGTAATCATCCTGAGACTGACTACAAGAACAAAGACTGGGTCTTCATCAATTACACGTACAAGCGCTTTGAGGGCCTGACTGCAAGGGGGGCAATACCTTCCTACATGAAAGCAGCAAAATAGTACTCTTGCCACGGAATCCTATGTGGAGCAGAGTTCTTTGTATAACATCATGCTTTTCCTCTCACACTCTTGAAGAGCTTCCAAGAAGTTGATGGAACCCACCAA
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCTGCTTCATCCTGAAATAGGATTACTCAAATACATGAACTCTGGTGGTCTCCTTACAATGAGCTTGGAACGAGATCTTCTTGATGCTGAGCCCATGAAGGAACTTAGCAGCAAGCGTCCTTTGGTACGTTCTGAGGTTAATGGGCAGATAATTCTGTTAAAGGGCTATTCTGTGGATGTTGACACAGAAGCCAAGGTGATTGAGAGAGCAGCCACCTACCATAGAGCTTGGAGAGAAGCTGAAGGAGACTCAGGGTTACTGCCATTGATATTCCTGTTTTTATGTAAGTCTGATCCTATGGCTTATCTGATGGTCCCATACTACCCTAGGGCAAACCTGAATGCTGTTCAAGCCAACATGCCTTTAAATTCAGAAGAAACTTTAAAGGTCATGAAAGGTGTTGCC
esiRNA cDNA target sequence
CAAGAGCTCGCAGCTTTACCTGCGCCTGGTGGAGACCTCGCTGAAAGGAGAAAGGATCCTGGGTTATGCTGAGGAGCCCTGCTATCTCTGGTTTGTCATGGAGTTCTGTGAAGGTGGAGACCTGAATCAGTATGTCCTGTCCCGGAGGCCAGACCCAGCCACCAACAAAAGTTTCATGCTACAGCTGACGAGCGCCATTGCCTTCCTGCACAAAAACCATATTGTGCACAGGGACCTGAAGCCAGACAACATCCTCATCACAGAGCGGTCTGGCACCCCCATCCTCAAAGTGGCCGACTTTGGACTAAGCAAGGTCTGTGCTGGGCTGGCACCCCGAGGCAAAGAGGGCAATCAAGACAACAAAAATGTGAATGTGAATAAGTACTGGCTGTCCTCAGCCTGCGGTTCGGACTTCTACATGGCTCCTGAAGTCTGG
Ensembl | human accession no.
ENSG00000198648
Ensembl | human accession no.
ENSG00000112079
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196335
Ensembl | human accession no.
ENSG00000125834
Gene Information
human ... STK39(27347)
Gene Information
human ... STK38(11329)
Gene Information
human ... STK31(56164)
Gene Information
human ... STK35(140901)
NCBI accession no.
NM_013233
NCBI accession no.
NM_007271
NCBI accession no.
NM_001122833
NCBI accession no.
NM_080836
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)