Przejdź do
EHU044351
MISSION® esiRNA
targeting human OR2L13
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTCTTCTCAGCCAGCTCTCCCTTATGGACCTGATGTACATCTCCACCACCGTCCCCAAGATGGCGTACAACTTCCTGTCCGGCCAGAAAGGCATCTCCTTCCTGGGATGTGGTGTGCAAAGCTTCTTCTTCCTGACCATGGCGTGTTCTGAAGGCTTACTCCTGACCTCCATGGCCTACGACCGTTATTTGGCCATCTGCCACTCTCTCTATTATCCTATCCGCATGAGTAAAATGATGTGTGTGAAGATGATTGGAGGCTCTTGGACACTGGGGTCCATCAACTCCTTGGCACACACAGTCTTTGCCCTTCATATTCCCTACTGCAGGTCTAGGGCTATTGACCATTTCTTCTGCGATGTCCCAGCCATGTTGCTTCTTGCCTGTACAGATACTTGGGTCTATGAATATATGGTTTTTGTAAGTACAAGCCTCTTTCTCCTTTTCCCTTTCATTGGCATC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... OR2L13(284521)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU139431EHU108651EHU146911
description
targeting human OR2L13
description
targeting human OR4C13
description
targeting human KCTD1
description
targeting human OR2L3
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
TTCTTCTCAGCCAGCTCTCCCTTATGGACCTGATGTACATCTCCACCACCGTCCCCAAGATGGCGTACAACTTCCTGTCCGGCCAGAAAGGCATCTCCTTCCTGGGATGTGGTGTGCAAAGCTTCTTCTTCCTGACCATGGCGTGTTCTGAAGGCTTACTCCTGACCTCCATGGCCTACGACCGTTATTTGGCCATCTGCCACTCTCTCTATTATCCTATCCGCATGAGTAAAATGATGTGTGTGAAGATGATTGGAGGCTCTTGGACACTGGGGTCCATCAACTCCTTGGCACACACAGTCTTTGCCCTTCATATTCCCTACTGCAGGTCTAGGGCTATTGACCATTTCTTCTGCGATGTCCCAGCCATGTTGCTTCTTGCCTGTACAGATACTTGGGTCTATGAATATATGGTTTTTGTAAGTACAAGCCTCTTTCTCCTTTTCCCTTTCATTGGCATC
esiRNA cDNA target sequence
TCAGAGGTGTTGAGGTCATCCTACTTACTGTAATGGCCTATGACCACTATGTGGCCATCTGCAAGCCCTTGCACTATACCACCGTCATGAAGCAGCATGTTTGTAGCCTGCTAGTGGGAGTGTCATGGGTAGGAGGCTTTCTTCATGCAACCATACAGATCCTCTTCATCTGTCAATTACCTTTCTGTGGTCCTAATGTCATAGATCACTTTATGTGTGATCTCTACACTTTGATCAATCTTGCCTGCACTAATACCCACACTCTAGGACTCTTCATTGCTGCCAACAGTGGGTTCATATGCCTGTTAAACTGTCTCTTGCTCCTGGTCTCCTGCGTGGTCATACTGTACTCCTTAAAGACCCACAGCTTAGAGGCAAGGCACGAAGCCCTCTCTACCTG
esiRNA cDNA target sequence
CCATGTTGTTGGAGATGGAAAGATGGAAGCAGGACAGAGAAACTGGTCGATTTTCAAGGCCCTGTGAGTGCCTCGTCGTGCGTGTGGCCCCAGACCTCGGAGAAAGGATCACGCTAAGCGGTGACAAATCCTTGATAGAAGAAGTATTTCCAGAGATCGGCGACGTGATGTGTAACTCTGTCAATGCAGGCTGGAATCACGACTCGACGCACGTCATCAGGTTTCCACTAAATGGCTACTGTCACCTCAACTCAGTCCAGGTCCTCGAGAGGTTGCAGCAAAGAGGATTTGAAATCGTGGGCTCCTGTGGGGGAGGAGTAGACTCGTCCCAGTTCAGCGAATACGTCCTTCGGCGGGAACTGAGGCGGACGCCCCGTGTACCCTCCGTCATCCGGATAAAGCAAGAGCCTCTGG
esiRNA cDNA target sequence
ATCTCCTTCACTGGGTGTGGGATTCAGAGTTTCTTCTTCTCGGCATTAGGAGGTGCAGAAGCACTACTTTTGGCATCTATGGCCTATGATCGTTACATTGCTATTTGCTTTCCTCTTCACTATCCCATCCGCATGAGCAAAAGAATGTGTGTGCTGATGATAACAGGGTCTTGGATCATAGGCTCGATCAATGCTTGTGCTCACACTGTATATGTACTCCATATTCCTTATTGCCAATCCAGGGCCATCAATCATTTCTTCTGTGATGTCCCAGCAATGGTGACTCTGGCCTGCATGGACACCTGGGTCTATGAGGGCACAGTGTTTTTGAGCACCACCATCTTTCTCGTGTTTCCCTTCATTGCTATTTCATGTTCCTATGGCCGGGTTCTCCTTGCTGTCTACCACATGAAATCTGCAGAAGGGAGG
Gene Information
human ... OR2L13(284521)
Gene Information
human ... OR4C13(283092)
Gene Information
human ... KCTD1(284252)
Gene Information
human ... OR2L3(391192)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196071
Ensembl | human accession no.
ENSG00000178306
Ensembl | human accession no.
ENSG00000134504
Ensembl | human accession no.
ENSG00000198128
NCBI accession no.
NM_175911
NCBI accession no.
NM_001001955
NCBI accession no.
NM_198991
NCBI accession no.
NM_001004687
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)