Przejdź do
EHU044211
MISSION® esiRNA
targeting human TBC1D21
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCAGACAGTCAGCCTCCTTCATCCTGGTGAAGAGAAAACCACCCATTGACAAGACAGAATGGGACAGCTTCTTTGATGAGAGTGGCCACTTGGCCAAATCACGGGACTTCATTTGTGTTAACATCCTGGAAAGGGGTCTGCACCCCTTCGTGAGGACTGAAGCCTGGAAATTCCTCACGGGCTACTTCTCATGGCAGAGTTCCCAGGATGAGCGGCTCACGGTGGACAGCATGAGGAGGAAGAACTACAAGGCCTTATGCCAAATGTATGAGAAGATTCAGCCCCTTCTGGAAAACCTGCACCGGAACTTCACAGAGACTCGCAATAACATTGCACGTGACATTCAGAAAATCTATGACAAAGATCCCCTGGGCAACGTCCTCATCGACAAGAAGAGGCTAGAGAAGATCCTGCTCCTGAGTTACGTCTGCAACACGCAGGCAGAGTACCAGCAGGGCTTC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TBC1D21(161514)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU137731EHU154811EHU083101
description
targeting human TBC1D21
description
targeting human TBC1D1
description
targeting human TBC1D2B
description
targeting human TBC1D20
esiRNA cDNA target sequence
CCAGACAGTCAGCCTCCTTCATCCTGGTGAAGAGAAAACCACCCATTGACAAGACAGAATGGGACAGCTTCTTTGATGAGAGTGGCCACTTGGCCAAATCACGGGACTTCATTTGTGTTAACATCCTGGAAAGGGGTCTGCACCCCTTCGTGAGGACTGAAGCCTGGAAATTCCTCACGGGCTACTTCTCATGGCAGAGTTCCCAGGATGAGCGGCTCACGGTGGACAGCATGAGGAGGAAGAACTACAAGGCCTTATGCCAAATGTATGAGAAGATTCAGCCCCTTCTGGAAAACCTGCACCGGAACTTCACAGAGACTCGCAATAACATTGCACGTGACATTCAGAAAATCTATGACAAAGATCCCCTGGGCAACGTCCTCATCGACAAGAAGAGGCTAGAGAAGATCCTGCTCCTGAGTTACGTCTGCAACACGCAGGCAGAGTACCAGCAGGGCTTC
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGTTCCTCACCATGTTTGCCTCACAGTTCCCGCTGGGATTCGTAGCCAGAGTCTTTGATATGATTTTTCTTCAGGGAACAGAGGTCATATTTAAAGTGGCTTTAAGTCTGTTGGGAAGCCATAAGCCCTTGATTCTGCAGCATGAAAACCTAGAAACCATAGTTGACTTTATAAAAAGCACGCTACCCAACCTTGGCTTGGTACAGATGGAAAAGACCATCAATCAGGTATTTGAAATGGACATCGCTAAACAGTTACAAGCTTATGAAGTTGAGTACCACGTCCTTCAAGAAGAACTTATCGATTCCTCTCCTCTCAGTGACAACCAAAGAATGGATAAATTAGAGAAAACCAACAGCAGCTTACGCAAACAGAACCTTGACCTCCTTGAACAGTTGCAGGTGGCAAATGGTAGGATCCAAAGCCTTG
esiRNA cDNA target sequence
TCAAGGCCTAAACAGGTTGGTGGCAGTGGCCCTCCTGTACCTGGAACAAGAAGATGCTTTCTGGTGTCTCGTTACCATAGTGGAAGTTTTCATGCCTCGAGACTATTATACAAAGACTCTTTTAGGATCCCAGGTGGACCAGCGGGTGTTCAGAGACCTTATGAGTGAGAAGCTGCCTCGGTTGCATGGCCACTTTGAACAGTACAAAGTCGACTACACTCTCATCACTTTCAACTGGTTTCTGGTGGTATTTGTGGATAGTGTCGTTAGTGACATCCTCTTTAAAATATGGGACTCTTTCCTTTATGAAGGACCAAAGGTTATTTTCCGTTTTGCTCTGGCACTTTTTAAGTACAAGGAAGAGGAGATTTTGAAATTGCAAGATTCGATGTCTATATTTAAGTATCTCCGCTACTTCACTCGC
esiRNA cDNA target sequence
AAGCTCAAAGGGATGGATCATTGTCCATGGCTCAGGAGCCCCACTGTGGGGTAAGTGTGATGTCGATGGATTAATTTAGACAGTGGTGTATTCATCAGGGCAAAGGAAATTCTTCCAGAGGTGATGATGCGGCAGATATTCCCAGTGCTCTCCCAAAGCAAGCTGGCCCTCTTGTCATCCTCTCAGTGGGCGGCACCAGCTGCCCCTCCTTCCACAAGTACTCAAGCCTGTTTGTAAATACTGAAGGAATTGATGGGGTTGAGGAAAGGAGGTGCATGTGACCAGGGTCCCAAGGCCACAGCTTTTCAGATCCTAGGAAGCAAGTGGCATTTGCTTGAGTTGTGGCCTCGGAAGGAGAATGTTTATCTGTTTTCTAACTTTGCTGACACCAGGATTCTCCCT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167139
Ensembl | human accession no.
ENSG00000065882
Ensembl | human accession no.
ENSG00000167202
Ensembl | human accession no.
ENSG00000125875
Gene Information
human ... TBC1D21(161514)
Gene Information
human ... TBC1D1(23216)
Gene Information
human ... TBC1D2B(23102)
Gene Information
human ... TBC1D20(128637)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_153356
NCBI accession no.
NM_015173
NCBI accession no.
NM_015079
NCBI accession no.
NM_144628
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)