Przejdź do
EHU043131
MISSION® esiRNA
targeting human CROT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGAGTCCAGGGAGTGGTAGTTCCCATGGTACACAATGGTTATGGATTTTTCTACCATATCAGAGATGACAGGTTTGTTGTGGCCTGTTCAGCCTGGAAATCCTGTCCCGAGACTGATGCGGAAAAGCTAGTTCAGCTGACTTTTTGTGCTTTTCATGATATGATACAGCTGATGAACTCTACTCATCTTTAGAGATGAATCATCTATTAAGCACTTACCAAAACATATCATTAAACTGAGTGCTGGGAGTGAGTTGGTAATATGAGATGGGAAGGAATGTTGACTTGCTAACATTCCTTTAACAAGTTAAGAAAACTTGTTAAATGTAGAAATTAGTAGAATCATGCTCTCTAAATTTATTCTGCCATAGAAGGTAGAAATATTTTTAAGCTCCTCTGATGCAGCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CROT(54677)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU082451EHU020281EHU032811
Gene Information
human ... CROT(54677)
Gene Information
human ... PLEKHA5(54477)
Gene Information
human ... CRLS1(54675)
Gene Information
human ... LRRN3(54674)
esiRNA cDNA target sequence
CGAGTCCAGGGAGTGGTAGTTCCCATGGTACACAATGGTTATGGATTTTTCTACCATATCAGAGATGACAGGTTTGTTGTGGCCTGTTCAGCCTGGAAATCCTGTCCCGAGACTGATGCGGAAAAGCTAGTTCAGCTGACTTTTTGTGCTTTTCATGATATGATACAGCTGATGAACTCTACTCATCTTTAGAGATGAATCATCTATTAAGCACTTACCAAAACATATCATTAAACTGAGTGCTGGGAGTGAGTTGGTAATATGAGATGGGAAGGAATGTTGACTTGCTAACATTCCTTTAACAAGTTAAGAAAACTTGTTAAATGTAGAAATTAGTAGAATCATGCTCTCTAAATTTATTCTGCCATAGAAGGTAGAAATATTTTTAAGCTCCTCTGATGCAGCA
esiRNA cDNA target sequence
GAAAAGAAGGAACGGCCAATAAGTATGATAAATGAAGCTTCTAACTATAACGTGACTTCAGATTATGCAGTGCATCCAATGAGCCCTGTAGGCAGAACTTCACGAGCTTCAAAAAAAGTTCATAATTTTGGAAAGAGGTCAAATTCAATTAAAAGGAATCCTAATGCACCGGTTGTCAGACGAGGTTGGCTTTATAAACAGGACAGTACTGGCATGAAATTGTGGAAGAAACGCTGGTTTGTGCTTTCTGACCTTTGCCTCTTTTATTATAGAGATGAGAAAGAAGAGGGTATCCTGGGAAGCATACTGTTACCTAGTTTTCAGATAGCTTTGCTTACCTCTGAAGATCACATTAATCGCAAATATGCTTTTAAGGCAGCCCATCCAAACATGCGGACCTATT
esiRNA cDNA target sequence
GAAACTGGGCCAATCAAAGATCAGCTTTGGGAAGTGCTCTTGATCCACTTGCTGATAAAATACTTATCAGTATCTTATATGTTAGCTTGACCTATGCAGATCTTATTCCAGTTCCACTTACTTACATGATCATTTCGAGAGATGTAATGTTGATTGCTGCTGTTTTTTATGTCAGATACCGAACTCTTCCAACACCACGAACACTTGCCAAGTATTTCAATCCTTGCTATGCCACTGCTAGGTTAAAACCAACATTCATCAGCAAGGTGAATACAGCAGTCCAGTTAATCTTGGTGGCAGCTTCTTTGGCAGCTCCAGTTTTCAACTATGCTGACAGCATTTATCTTCAGATACTATGGTGTTTTACAGCTTTCACCACAGCTGCATCAGCTTATAGTTACTATCATTATGGCCGGAAGACTGTTCAGGTGATAAAAGACTGATGAAAGTCATCCCTCACTGTTAGTAAGGAAGCAGTATACATCAATGGGAACAGGGC
esiRNA cDNA target sequence
CATGCTGCTATTCCTGCAAATACTGAAGAAGCATGGGATTTAAATATTTTACTTCTAAATAAATGAATTACTCAATCTCCTATGACCATCTATACATACTCCACCTTCAAAAAGTACATCAATATTATATCATTAAGGAAATAGTAACCTTCTCTTCTCCAATATGCATGACATTTTTGGACAATGCAATTGTGGCACTGGCACTTATTTCAGTGAAGAAAAACTTTGTGGTTCTATGGCATTCATCATTTGACAAATGCAAGCATCTTCCTTATCAATCAGCTCCTATTGAACTTACTAGCACTGACTGTGGAATCCTTAAGGGCCCATTACATTTCTGAAGAAGAAAGCTAAGATGAAGGACATGCCACTCCGAATTCATGTGCTACTTGGCCTAGCTATCACTACACTAGTACAAGCTGTAGATAAAAAAGTGGATTGTCCACGGTTATGTACGTGTGAAATCAGGCCTTGGT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000005469
Ensembl | human accession no.
ENSG00000052126
Ensembl | human accession no.
ENSG00000088766
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173114
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_021151
NCBI accession no.
NM_019012
NCBI accession no.
NM_019095
NCBI accession no.
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)