Przejdź do
EHU040221
MISSION® esiRNA
targeting human ULK3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTACAAGGCCTACGCCAAGAAGGACACTCGTGAAGTGGTAGCCATAAAGTGTGTAGCCAAGAAAAGTCTGAACAAGGCATCGGTGGAGAACCTCCTCACGGAGATTGAGATCCTCAAGGGCATTCGACATCCCCACATTGTGCAGCTGAAAGACTTTCAGTGGGACAGTGACAATATCTACCTCATCATGGAGTTTTGCGCAGGGGGCGACCTGTCTCGCTTCATCCATACCCGCAGGATTCTGCCTGAGAAGGTGGCGCGTGTCTTCATGCAGCAATTAGCTAGCGCCCTGCAATTCCTGCATGAACGGAATATCTCTCACCTGGATCTGAAGCCACAGAACATTCTACTGAGCTCCTTGGAGAAGCCCCACCTAAAACTGGCAGACTTTGGTTTCGCACAACACAT
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ULK3(25989)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU088921EHU064881EHU049241
description
targeting human ULK3
description
targeting human CLIP3
description
targeting human NGDN
description
targeting human GEMIN5
esiRNA cDNA target sequence
GTACAAGGCCTACGCCAAGAAGGACACTCGTGAAGTGGTAGCCATAAAGTGTGTAGCCAAGAAAAGTCTGAACAAGGCATCGGTGGAGAACCTCCTCACGGAGATTGAGATCCTCAAGGGCATTCGACATCCCCACATTGTGCAGCTGAAAGACTTTCAGTGGGACAGTGACAATATCTACCTCATCATGGAGTTTTGCGCAGGGGGCGACCTGTCTCGCTTCATCCATACCCGCAGGATTCTGCCTGAGAAGGTGGCGCGTGTCTTCATGCAGCAATTAGCTAGCGCCCTGCAATTCCTGCATGAACGGAATATCTCTCACCTGGATCTGAAGCCACAGAACATTCTACTGAGCTCCTTGGAGAAGCCCCACCTAAAACTGGCAGACTTTGGTTTCGCACAACACAT
esiRNA cDNA target sequence
CCAAAGGACATTGCATCAGAGAACTCCATTTCCAGGTTGCTGTTCTGCTGCTGGTTCCCCTGGATGCTGAGGGCGGAGATGCAGTCTTAGAGGCCCTGGACACCTGACAAAGAGACAGAGTCCCCACTAGCATCTCCTGACACCCGAGGAGCCCTGAGTCACCCTGAGATAGAGATTCCCAGTAACACATCCAGAGTAGAGACCCCTGTTAGCCAGCCCTCGATCATTGAGGCCCCATTATTAACAGATACTCCCATAATAACCCCCAAATACAGACCCCATGTCACCCAGAAAGAGATTCCCTGAGTAGCACCTTCAGGCTAGTCCCTATCCCCAACCCCTCAGAGCAGATTCCCAGATTAACAGATTTCCATATCACCCCAAATGATGGTGACCCTCT
esiRNA cDNA target sequence
AGCCTCATCCCAGCAATATGATGAGCAAGTTGAGCTCTGAGGATGAGGAGGAAGATGAAGCAGAAGATGACCAGTCTGAGGCTTCAGGGAAGAAATCTGTGAAGGGAGTGTCTAAGAAATATGTTCCTCCACGCTTGGTTCCAGTACATTATGATGAAACAGAAGCTGAGCGGGAGAAGAAGCGTCTAGAACGAGCCAAGAGACGGGCATTGAGCAGCTCTGTCATTCGTGAACTTAAGGAGCAGTACTCAGATGCTCCAGAGGAAATCCGTGATGCTCGGCATCCCCATGTTACCCGCCAGAGTCAGGAGGACCAACACAGGATTAACTATGAGGAGAGCATGATGGTGCGTTTGAGCGTCAGTAAGCGAGAGAAAGGACGGCGAAAACGAGCAAATGTCATGAGCTCACAACTTCATTCCCTTACACACTTCAGTGACATCAGTGCTTTGACAGGGGGAACTGTTC
esiRNA cDNA target sequence
CAAGGATGGCATAGTGGTGATAATTGACATCAGTAAGAAAGGAGAAGTTATTCATAGGCTTCGAGGCCATGATGATGAAATCCACTCCATAGCCTGGTGTCCCCTGCCTGGTGAAGATTGTTTATCTATAAACCAAGAGGAAACTTCAGAAGAAGCTGAAATTACCAACGGGAATGCTGTAGCACAAGCTCCAGTAACAAAAGGTTGCTACTTAGCCACTGGAAGCAAAGATCAAACCATTCGAATCTGGAGCTGTTCTAGAGGCCGAGGGGTGATGATTTTGAAATTGCCCTTTCTGAAGAGAAGAGGAGGGGGTATAGACCCAACTGTTAAAGAGCGCCTTTGGTTGACACTCCATTGGCCCAGCAATCAACCAACACAGCTGGTATCTAGCTGTTTTGGAGGTGAACTGTTGCAATGGGATCTCACTCAATCTTGGAGACGGAAATACACCC
Gene Information
human ... ULK3(25989)
Gene Information
human ... CLIP3(25999)
Gene Information
human ... NGDN(25983)
Gene Information
human ... GEMIN5(25929)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000140474
Ensembl | human accession no.
ENSG00000105270
Ensembl | human accession no.
ENSG00000129460
Ensembl | human accession no.
ENSG00000082516
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)