Przejdź do
EHU034011
MISSION® esiRNA
targeting human CAMKMT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGATTGCCTGCGACATGTATCTGTAAGAAGATTTGAATCATTTAATCTGTTTTCAGTAACAGAAGGCAAAGAAAGGGAAACTGAAGAGGAGGTTGGTGCATGGGTCCAATATACAAGCATCTTCTGTCCTGAATACAGTATCTCCTTAAGGCATAATAGTGGATCCTTGAATGTTGAAGATGTCCTTACCAGCTTTGACAATACAGGAAATGTTTGCATCTGGCCATCTGAAGAGGTTTTGGCTTACTACTGCCTCAAGCACAATAATATATTCAGGGCCCTTGCTGTGTGTGAGCTAGGGGGTGGCATGACATGCTTGGCTGGGCTCATGGTTGCTATTTCTGCAGATGTCAAAGAAGTTCTGTTAACTGATGGGAATGAAAAGGCCATCAGAAATGTGCAAGACATCATCACAAGGAATCAGAAGGCTGGTGTGTTTAAGACCCAGAAAATATCAAGCTGCGTTTTACGATG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU014631EHU080641EHU083421
description
targeting human CAMKMT
description
targeting human NAA40
description
targeting human EHMT1
description
targeting human ARHGAP28
esiRNA cDNA target sequence
TGATTGCCTGCGACATGTATCTGTAAGAAGATTTGAATCATTTAATCTGTTTTCAGTAACAGAAGGCAAAGAAAGGGAAACTGAAGAGGAGGTTGGTGCATGGGTCCAATATACAAGCATCTTCTGTCCTGAATACAGTATCTCCTTAAGGCATAATAGTGGATCCTTGAATGTTGAAGATGTCCTTACCAGCTTTGACAATACAGGAAATGTTTGCATCTGGCCATCTGAAGAGGTTTTGGCTTACTACTGCCTCAAGCACAATAATATATTCAGGGCCCTTGCTGTGTGTGAGCTAGGGGGTGGCATGACATGCTTGGCTGGGCTCATGGTTGCTATTTCTGCAGATGTCAAAGAAGTTCTGTTAACTGATGGGAATGAAAAGGCCATCAGAAATGTGCAAGACATCATCACAAGGAATCAGAAGGCTGGTGTGTTTAAGACCCAGAAAATATCAAGCTGCGTTTTACGATG
esiRNA cDNA target sequence
AAGTCAAGCAAAGCCAAGGAGAAGAAGCAGAAGCGGTTGGAGGAGCGAGCAGCCATGGATGCCGTTTGTGCCAAAGTGGACGCTGCCAACAGGCTTGGAGACCCTCTGGAGGCTTTCCCAGTGTTCAAGAAATATGATAGAAACGGGTTGAATGTCTCCATTGAATGTAAGCGAGTGTCTGGACTGGAGCCAGCCACCGTGGATTGGGCCTTCGACCTGACCAAAACGAATATGCAAACCATGTATGAGCAGAGCGAGTGGGGCTGGAAGGACCGAGAGAAACGGGAGGAAATGACAGATGACCGAGCCTGGTACCTCATCGCGTGGGAAAACAGCTCCGTCCCTGTTGCCTTTTCTCACTTCCGGTTTGACGTGGAGTGTGGGGATGAAGTCCTGTACTGCTATGAAGTGCAGTTGGAAAGCAAGGT
esiRNA cDNA target sequence
CTGAGTTCGGAATCCAGCATTAAGAAGAAATTTCTCAAGAGGAAAGGAAAGACCGACAGTCCCTGGATCAAGCCAGCCAGGAAAAGGAGGCGGAGAAGTAGAAAGAAGCCCAGCGGTGCCCTCGGTTCTGAGTCGTATAAGTCATCTGCAGGAAGCGCTGAGCAGACGGCACCAGGAGACAGCACAGGGTACATGGAAGTTTCTCTGGACTCCCTGGATCTCCGAGTCAAAGGAATTCTGTCTTCACAAGCAGAAGGGTTGGCCAACGGTCCAGATGTGCTGGAGACAGACGGCCTCCAGGAAGTGCCTCTCTGCAGCTGCCGGATGGAAACACCGAAGAGTCGAGAGATCACCACACTGGCCAACAACCAGTGCATGGCTACAGAGAGCGTGGACCATGAATT
esiRNA cDNA target sequence
TGATGCCAAGTTTAATGCTGATAAATTTAAATGGGACAAAATGTGCCATAGAGAAGCTGCAGTAATGTTGAAAGCGTTTTTCAGAGAACTACCCACCTCTCTCTTCCCTGTGGAATATATACCTGCCTTCATCAGTCTAATGGAAAGAGGGCCTCACGTCAAAGTACAGTTTCAAGCCTTACACCTCATGGTCATGGCGCTGCCTGATGCCAACAGAGATGCAGCTCAGGCCCTCATGACATTCTTCAATAAAGTGATTGCCAATGAATCAAAAAACCGAATGAGTCTGTGGAACATTTCTACAGTGATGGCACCAAACCTTTTCTTCAGTAGAAGCAAACACTCTGATTATGAAGAATTACTGTTAGCAAACACTGCGGCCCACATCATCCGCCTAATGCTT
Gene Information
human ... CAMKMT(79823), C2orf34(79823)
Gene Information
human ... NAA40(79829), NAT11(79829)
Gene Information
human ... EHMT1(79813)
Gene Information
human ... ARHGAP28(79822)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000143919
Ensembl | human accession no.
ENSG00000110583
Ensembl | human accession no.
ENSG00000181090
Ensembl | human accession no.
ENSG00000088756
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)