Przejdź do
EHU033671
MISSION® esiRNA
targeting human ANGPT1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATGCAGTTCAGAACCACACGGCTACCATGCTGGAGATAGGAACCAGCCTCCTCTCTCAGACTGCAGAGCAGACCAGAAAGCTGACAGATGTTGAGACCCAGGTACTAAATCAAACTTCTCGACTTGAGATACAGCTGCTGGAGAATTCATTATCCACCTACAAGCTAGAGAAGCAACTTCTTCAACAGACAAATGAAATCTTGAAGATCCATGAAAAAAACAGTTTATTAGAACATAAAATCTTAGAAATGGAAGGAAAACACAAGGAAGAGTTGGACACCTTAAAGGAAGAGAAAGAGAACCTTCAAGGCTTGGTTACTCGTCAAACATATATAATCCAGGAGCTGGAAAAGCAATTAAACAGAGCTACCACCAACAACAGTGTCCTTCAGAAGCAGCAACTGGAGCTGAT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ANGPT1(284)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU081851EHU130911EHU138751
description
targeting human ANGPT1
description
targeting human ANGPT2
description
targeting human ANGPTL2
description
targeting human ANGPTL5
Ensembl | human accession no.
ENSG00000154188
Ensembl | human accession no.
ENSG00000091879
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136859
Ensembl | human accession no.
ENSG00000187151
Gene Information
human ... ANGPT1(284)
Gene Information
human ... ANGPT2(285)
Gene Information
human ... ANGPTL2(23452)
Gene Information
human ... ANGPTL5(253935)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
ATGCAGTTCAGAACCACACGGCTACCATGCTGGAGATAGGAACCAGCCTCCTCTCTCAGACTGCAGAGCAGACCAGAAAGCTGACAGATGTTGAGACCCAGGTACTAAATCAAACTTCTCGACTTGAGATACAGCTGCTGGAGAATTCATTATCCACCTACAAGCTAGAGAAGCAACTTCTTCAACAGACAAATGAAATCTTGAAGATCCATGAAAAAAACAGTTTATTAGAACATAAAATCTTAGAAATGGAAGGAAAACACAAGGAAGAGTTGGACACCTTAAAGGAAGAGAAAGAGAACCTTCAAGGCTTGGTTACTCGTCAAACATATATAATCCAGGAGCTGGAAAAGCAATTAAACAGAGCTACCACCAACAACAGTGTCCTTCAGAAGCAGCAACTGGAGCTGAT
esiRNA cDNA target sequence
GTGACTGCCACGGTGAATAATTCAGTTCTTCAGAAGCAGCAACATGATCTCATGGAGACAGTTAATAACTTACTGACTATGATGTCCACATCAAACTCAGCTAAGGACCCCACTGTTGCTAAAGAAGAACAAATCAGCTTCAGAGACTGTGCTGAAGTATTCAAATCAGGACACACCACGAATGGCATCTACACGTTAACATTCCCTAATTCTACAGAAGAGATCAAGGCCTACTGTGACATGGAAGCTGGAGGAGGCGGGTGGACAATTATTCAGCGACGTGAGGATGGCAGCGTTGATTTTCAGAGGACTTGGAAAGAATATAAAGTGGGATTTGGTAACCCTTCAGGAGAATATTGGCTGGGAAATGAGTTTGTTTCGCAACTGACTAATCAGCAACGCTATGTGCTTAAAATACACCTTAAAGACTGGGAAGGG
esiRNA cDNA target sequence
ACGTACAAGCAAGGGTTTGGGAACATTGACGGCGAATACTGGCTGGGCCTGGAGAACATTTACTGGCTGACGAACCAAGGCAACTACAAACTCCTGGTGACCATGGAGGACTGGTCCGGCCGCAAAGTCTTTGCAGAATACGCCAGTTTCCGCCTGGAACCTGAGAGCGAGTATTATAAGCTGCGGCTGGGGCGCTACCATGGCAATGCGGGTGACTCCTTTACATGGCACAACGGCAAGCAGTTCACCACCCTGGACAGAGATCATGATGTCTACACAGGAAACTGTGCCCACTACCAGAAGGGAGGCTGGTGGTATAACGCCTGTGCCCACTCCAACCTCAACGGGGTCTGGTACCGCGGGGGCCATTACCGGAGCCGCTACCAGGACGGAGTCTACTGGGCTGAGTTCCGAG
esiRNA cDNA target sequence
CCAAAGAGCAGGCACTCAATACAAATTGTTGACTTGCTGCTAAAATTGTAACAGAGTACAAAGAACATCCTAGAAATTGGAGACAAAGGGGATAAGAAAACAGAGTTAACTTGGAAAGAGAAGACACTCATCTCTGACAAGACTGAAGATGATTACACAACACCATCATTGCCAACCAAGTCCTTTGGGAATACAAAGGTTAAATCCTAATCATCACAACAGTCTCTAAAGGAATAAACCTGATTTACAGATTTTGATAACAAAATACTTCTCCTCTTTCCATTTTCTACAATGCAACCAACAGCAACATCAAAGAGGTTTTTAACTGAAGACTCTATGCTCTGTAGTTCTTTCCACAAAGAGCTGACTGATATTTGAAGAAGTGTTTTCATCTATCCAAGAAAAATATGATGTCTCCATCCCAAGC
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_001146
NCBI accession no.
NM_001147
NCBI accession no.
NM_012098
NCBI accession no.
NM_178127
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)