Przejdź do
EHU030591
MISSION® esiRNA
targeting human ZC3H4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGAGAGAAGCCGGAAAGAAAAGGGGGAGAAGCATCACAGTGATTCGGATGAGGAGAAGTCCCACAGGAGACTGAAGCGGAAACGGAAGAAAGAGCGGGAGAAAGAGAAAAGGAGGTCGAAGAAGAGGAGGAAATCCAAGCACAAACGCCATGCTTCTTCTAGCGATGACTTCTCTGACTTCTCAGATGACTCGGATTTCAGCCCCAGTGAGAAAGGTCACCGCAAGTACAGAGAGTACAGCCCCCCATATGCGCCGTCCCACCAGCAGTACCCCCCATCGCATGCCACGCCCCTGCCCAAGAAGGCATACTCCAAGATGGACAGCAAGAGTTATGGCATGTACGAGGACTACGAGAATGAGCAGTATGGGGAATATGAGGGCGACGAGGAGGAGGACATGGGCAAGGAGGACTA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ZC3H4(23211)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU022321EHU137561EHU149521
description
targeting human ZC3H4
description
targeting human ZC3H3
description
targeting human ZC3H8
description
targeting human ZC3H14, EML5
esiRNA cDNA target sequence
TGAGAGAAGCCGGAAAGAAAAGGGGGAGAAGCATCACAGTGATTCGGATGAGGAGAAGTCCCACAGGAGACTGAAGCGGAAACGGAAGAAAGAGCGGGAGAAAGAGAAAAGGAGGTCGAAGAAGAGGAGGAAATCCAAGCACAAACGCCATGCTTCTTCTAGCGATGACTTCTCTGACTTCTCAGATGACTCGGATTTCAGCCCCAGTGAGAAAGGTCACCGCAAGTACAGAGAGTACAGCCCCCCATATGCGCCGTCCCACCAGCAGTACCCCCCATCGCATGCCACGCCCCTGCCCAAGAAGGCATACTCCAAGATGGACAGCAAGAGTTATGGCATGTACGAGGACTACGAGAATGAGCAGTATGGGGAATATGAGGGCGACGAGGAGGAGGACATGGGCAAGGAGGACTA
esiRNA cDNA target sequence
GCCAACAAGCTCTCCAAGACCTCCGGCCAGCCCAGTGATGCGGGCAGCAGGCCCCTCCTGCGCACAGGCCGGCTGGATCCTGCAGGCAGCTGTAGCCGTTCCCTGGCCAGCCGGGCAGTGCAGCGCAGCCTGGCCATCATCCGGCAGGCGCGGCAGCGCAGGGAGAAGAGGAAGGAGTACTGCATGTACTACAACCGCTTCGGCAGGTGCAACCGTGGCGAGCGCTGCCCCTACATCCACGATCCCGAGAAGGTGGCCGTGTGCACCAGGTTTGTCCGGGGCACCTGCAAGAAAACGGATGGGACCTGCCCCTTCTCCCACCATGTGTCCAAGGAGAAGATGCCGGTGTGCTCCTACTTCCTGAAGGGCATCTGCAGCAACAGCAACTGTCCCTATAGCCACGTGTACGTGTCCCGCAAGGCCGAGGTCTGCAGCGACTTCCTCAAAGGCTACTGCCCCCTGGGTGCAAAGTGCAAGAAGAAACACACGCTGCTGTG
esiRNA cDNA target sequence
CATGCTCCACTGACTCCTGAAACACAAGAATTGTTGGCTAAAGTTTTGGATACTGAAAAGAAGTCATGTAAATAAAATAGACATAAAAAGGTAGCAATGTACAGATAAAGAGTACTTTAACGCCCATGCGTGTTCAAGACTGTTCAAGACTGGTGATTTGGAGTAGTTTACAAGATTCCTCATTCAGAGTGCCCTCTTGTGTGACTGGGGTGATGTGCAGCTTCCATAATGGATGGGACAGAGAGCTGGGATCTAATGTACAAGTGAAGGGCTTGGTCTTCCCTGAGACATTCCAGCCATTGGAATAGGAGAGGAGCATATATGGCAGAGGTGATGGCTGGTGGGTAAATGTGATAGTAAATTGTAGAAACCTCTTCTGATTGATTGGATTTCCTTAATAAAATCGGAAGCAAGGTTAGGCTGAGTGAGGGTG
esiRNA cDNA target sequence
GGATGAAACTTTTGGCCTACTGTATTACTTACAGAGTTTTTTTGTGTGTGGTTTTTAAAACTGTTAAGGCAAGAAGTGTCAAATGCTTTAGAGTTAAATAACAGATCACTGATTTCAAAGACTTGGTGTATAGTGTTAAAAATTAAAGCTTAAAAGGTGGTTAGAAAAGTGGATTAATGCAAAAGGGGTAATAAAGACTGCAACATTCTCAGGACCAAATTAAACTGCTAAAAAAAAAAAAAAAGTTCATTGACTTGCTTAGTCGTATACTCAAATGATGATAAACCTACATGTGCAAAGGCTCACGTTTAAGATTGTCAAGCCAGCAGTCTACTGTTGTGTTGCCATTGCTTTTCCATTGGGAGAAGAAAGAATTAACCAGTCATTAAACCATTTGGTAAGTTGCACTTTGCTGTGCTGAT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000130749
Ensembl | human accession no.
ENSG00000014164
Ensembl | human accession no.
ENSG00000144161
Ensembl | human accession no.
ENSG00000100722
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... ZC3H4(23211)
Gene Information
human ... ZC3H3(23144)
Gene Information
human ... ZC3H8(84524)
Gene Information
human ... ZC3H14(161436), ZC3H14(79882)
NCBI accession no.
NM_015168
NCBI accession no.
NM_015117
NCBI accession no.
NM_032494
NCBI accession no.
NM_001160103
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)