Przejdź do
EHU030491
MISSION® esiRNA
targeting human FBXO6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GACCTCATGACCCTCTGGAAACGCAAGTGCCTGCGAGAGGGCTTCATCACCAAGGACTGGGACCAGCCCGTGGCCGACTGGAAAATCTTCTACTTCCTACGGAGCCTGCATAGGAACCTCCTGCGCAACCCGTGTGCTGAAGAGGATATGTTTGCATGGCAAATTGATTTCAATGGTGGGGACCGCTGGAAGGTGGAGAGCCTCCCTGGAGCCCACGGGACAGATTTTCCTGACCCCAAAGTCAAGAAGTATTTTGTCACATCCTACGAAATGTGCCTCAAGTCCCAGCTGGTGGACCTTGTAGCCGAGGGCTACTGGGAGGAGCTACTAGACACATTCCGGCCGGACATCGTGGTTAAGGACTGGTTTGCTGCCAGAGCCGACTGTGGCTGCACCTACCAACTCAAAGTGCAGCTGGCCTCGGCTGACTACTTCGTGTTGGCCTCCTTCGAGCCCCCACCTGTGACCATCCAACAGTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FBXO6(26270)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU121811EHU066881EHU231551
description
targeting human FBXO6
description
targeting human FBXL6
description
targeting human FBXO8
description
targeting human FBXO46
Ensembl | human accession no.
ENSG00000116663
Ensembl | human accession no.
ENSG00000182325
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164117
Ensembl | human accession no.
ENSG00000177051
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... FBXO6(26270)
Gene Information
human ... FBXL6(26233)
Gene Information
human ... FBXO8(26269)
Gene Information
human ... FBXO46(23403)
esiRNA cDNA target sequence
GACCTCATGACCCTCTGGAAACGCAAGTGCCTGCGAGAGGGCTTCATCACCAAGGACTGGGACCAGCCCGTGGCCGACTGGAAAATCTTCTACTTCCTACGGAGCCTGCATAGGAACCTCCTGCGCAACCCGTGTGCTGAAGAGGATATGTTTGCATGGCAAATTGATTTCAATGGTGGGGACCGCTGGAAGGTGGAGAGCCTCCCTGGAGCCCACGGGACAGATTTTCCTGACCCCAAAGTCAAGAAGTATTTTGTCACATCCTACGAAATGTGCCTCAAGTCCCAGCTGGTGGACCTTGTAGCCGAGGGCTACTGGGAGGAGCTACTAGACACATTCCGGCCGGACATCGTGGTTAAGGACTGGTTTGCTGCCAGAGCCGACTGTGGCTGCACCTACCAACTCAAAGTGCAGCTGGCCTCGGCTGACTACTTCGTGTTGGCCTCCTTCGAGCCCCCACCTGTGACCATCCAACAGTG
esiRNA cDNA target sequence
AGGTACACCCCGTGTTGAAGCTGGTAGGTGAGTGCTGTCCTCGGCTCACTTTCCTCAAGCTCTCCGGCTGCCACGGTGTGACTGCTGACGCTCTGGTCATGCTAGCCAAAGCCTGCTGCCAGCTCCATAGCCTGGACCTACAGCACTCCATGGTGGAGTCCACAGCTGTGGTGAGCTTCTTGGAGGAGGCAGGGTCCCGAATGCGCAAGTTGTGGCTGACCTACAGCTCCCAGACGACAGCCATCCTGGGCGCACTGCTGGGCAGCTGCTGCCCCCAGCTCCAGGTCCTGGAGGTGAGCACCGGCATCAACCGTAATAGCATTCCCCTTCAGCTGCCTGTCGAGGCTCTGCAGAAAGGCTGCCCTCAGCTCCAGGTGCTGCGGCTGTTGAACCTGATGTGGCTGCCCAAGCCTCCGGGACGAGGGGTGGCTCCCGGACCAGGCTTCCCTAGCCTAG
esiRNA cDNA target sequence
GCTGCGAGCAACATTTCTAACACCAATCATCGTAAACAAGTCCAAGGAGGCATTGACATATATCATCTTTTGAAGGCAAGGAAATCGAAAGAACAGGAAGGATTCATTAATTTGGAAATGTTGCCTCCTGAGCTAAGCTTTACCATCTTGTCCTACCTGAATGCAACTGACCTTTGCTTGGCTTCATGTGTTTGGCAGGACCTTGCGAATGATGAACTTCTCTGGCAAGGGTTGTGCAAATCCACTTGGGGTCACTGTTCCATATACAATAAGAACCCACCTTTAGGATTTTCTTTTAGAAAATTGTATATGCAGCTGGATGAAGGCAGCCTCACCTTTAATGCCAACCCAGATGAGGGAGTGAACTACTTTATGTCCAAGGGTATCCTGGATGATTCGCCAAAGGAAATAGCA
esiRNA cDNA target sequence
TGACAGTCCATTTCTAGATGGTTTGCCTATTAAAGAAGTGGGGGGGAAATACTGTTTTCTCCTTAACCTCAAGCTACCAGTCTCTCCTCTTCCGCGTAGAGGAAGAGGGGGGCAGACAAAAAAAAAGCTGAAGTATAAAAACCCTCCTCCTCCCGTTATTATTTAAGCTACTGCCATCAACCCCACCCCCATAAAGCTGTGAAGCCCTTTGCCTCGCTTTTGACAGCGTGGGGGGGCCCCGTGGGCAGGGACTTCGGATTTGCATTTCTGGGTTGTTTTTCCTTCCACTCTGGGGTCTCGTTCAGGCATTGGGGTCTCCTCACCCCAGCCACATGTTTCTTTAAGAATCCTTTGGTCAACCAGGACCTTGATTTTTCAGGCATTTTGGTCTGGGGTATTTTTGTTTGTTCTCTCTGTTTTTTGTTTTCTTTTTTTTCTTTCCATCGTGGTTCTGGAAGCTTCTAGCGTGTGGCATCTGACCAATTTTGAATTGGTCCTTTCTATAAAATCAA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)