Przejdź do
EHU020171
MISSION® esiRNA
targeting human LY75, LY75-CD302
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGATGCTGAGTCTGGTCTGTGGCAGAGCTTTTCCTGTGAAGCTCAACTGCCCTATGTCTGCAGGAAACCATTAAATAATACAGTGGAGTTAACAGATGTCTGGACATACTCAGATACCCGCTGTGATGCAGGCTGGCTGCCAAATAATGGATTTTGCTATCTGCTGGTAAATGAAAGTAATTCCTGGGATAAGGCACATGCGAAATGCAAAGCCTTCAGTAGTGACCTAATCAGCATTCATTCTCTAGCAGATGTGGAGGTGGTTGTCACAAAACTCCATAATGAGGATATCAAAGAAGAAGTGTGGATAGGCCTTAAGAACATAAACATACCAACTTTATTTCAGTGGTCAGATGGTACTGAAGTTACTCTAACATATTGGGATGAGAATGAGCCAAATGTTCCCTACAATAAGACGCCCAA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU082621EHU016681HPA054073
description
targeting human LY75, LY75-CD302
description
targeting mouse Ly75
description
targeting human CD302, LY75-CD302
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
Ensembl | human accession no.
ENSG00000054219
Ensembl | human accession no.
-
Ensembl | human accession no.
ENSG00000136539
Ensembl | human accession no.
-
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Gene Information
human ... LY75(100526664), LY75(9936)
Gene Information
mouse ... LY75(17076), Ly75(17076)
Gene Information
human ... CD302(100526664), CD302(NA), CD302(9936)
Gene Information
human ... LY75(4065)
esiRNA cDNA target sequence
TGGATGCTGAGTCTGGTCTGTGGCAGAGCTTTTCCTGTGAAGCTCAACTGCCCTATGTCTGCAGGAAACCATTAAATAATACAGTGGAGTTAACAGATGTCTGGACATACTCAGATACCCGCTGTGATGCAGGCTGGCTGCCAAATAATGGATTTTGCTATCTGCTGGTAAATGAAAGTAATTCCTGGGATAAGGCACATGCGAAATGCAAAGCCTTCAGTAGTGACCTAATCAGCATTCATTCTCTAGCAGATGTGGAGGTGGTTGTCACAAAACTCCATAATGAGGATATCAAAGAAGAAGTGTGGATAGGCCTTAAGAACATAAACATACCAACTTTATTTCAGTGGTCAGATGGTACTGAAGTTACTCTAACATATTGGGATGAGAATGAGCCAAATGTTCCCTACAATAAGACGCCCAA
esiRNA cDNA target sequence
ATGCTGTGGTGGAAATGTGAGCACCATTCGCTGTACACCGCTGCCCAGTACAGGCTAGCTCTGAAAGATGGATATGCCGTAGCCAATACGAATACATCTGATGTCTGGAAGAAGGGAGGCTCCGAGGAAAACCTTTGTGCCCAGCCTTATCATGAGATATACACCAGAGATGGGAATTCCTACGGGAGACCTTGTGAATTCCCTTTCTTGATTGGTGAGACATGGTACCATGACTGCATTCATGATGAAGATCATAGTGGGCCATGGTGTGCCACTACCCTAAGTTATGAATATGATCAAAAGTGGGGCATCTGCCTACTACCAGAAAGTGGCTGTGAAGGTAACTGGGAAAAGAATGAGCAGATTGGAAGTTGCTACCAATTTAATAATCAGGAAATTCTGTCTTGGAAAGAAGCTTATGTTTCCTGTCAGAACCAAGGAGCTGACTTACTGAGCATCCACAGTGCTGCCGAATTAGCCTA
esiRNA cDNA target sequence
TTTCTCCAAGAAGCCATCAAAGTAGAAAGCATAGAGGATGTCAGAAATCAGTGTACTGACCATGGAGCGGACATGATAAGCATACATAATGAAGAAGAAAATGCTTTTATACTGGATACTTTGAAAAAGCAATGGAAAGGCCCAGATGATATCCTACTAGGCATGTTTTATGACACAGATGATGCGAGTTTCAAGTGGTTTGATAATTCAAATATGACATTTGATAAGTGGACAGACCAAGATGATGATGAGGATTTAGTTGACACCTGTGCTTTTCTGCACATCAAGACAGGTGAATGGAAAAAAGGAAATTGTGAAGTTTCTTCTGTGGAAGGAACACTATGCAAAACAGCTATCCCATACAAAAGGAAATATTTATCAGATAACCACATTTTAATATCAGCATTGGTGATTGCTAGCACGGTA
esiRNA cDNA target sequence
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)