Przejdź do
EHU017271
MISSION® esiRNA
targeting human GTF2E1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTCAAGTTTGATCGGAAGCAACTTCGATCAGTTTTGAATAATTTAAAGGGAGACAAGTTTATCAAATGCAGAATGAGGGTAGAGACTGCTGCAGACGGGAAAACCACTCGCCATAACTACTACTTCATCAATTATCGTACTCTTGTTAATGTGGTAAAATATAAACTGGACCACATGAGAAGAAGAATTGAGACCGATGAGAGAGATTCGACCAACCGGGCTTCCTTCAAATGTCCTGTCTGTAGTAGTACTTTCACAGACTTAGAAGCTAATCAGCTCTTTGATCCTATGACAGGAACTTTCCGCTGTACTTTTTGCCATACAGAGGTAGAAGAGGATGAATCAGCAATGCCCAAAAAAGATGCACGCACACTTTTGGCAAGGTTTAATGAACAAATTGAGCCCATTTATGCATTGCTTCGGGAGACAGAGGATGTGAACTTGGCCTATGAAATACTTGAGCCAGAACCCACAGAAATCCCAGCCCTGAAACAGAGCAAGGACC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GTF2E1(2960)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU038861EHU064121EHU019681
description
targeting human GTF2E1
description
targeting human GTF2H1
description
targeting human GTF2A1
description
targeting human GTF2E2
esiRNA cDNA target sequence
GCTCAAGTTTGATCGGAAGCAACTTCGATCAGTTTTGAATAATTTAAAGGGAGACAAGTTTATCAAATGCAGAATGAGGGTAGAGACTGCTGCAGACGGGAAAACCACTCGCCATAACTACTACTTCATCAATTATCGTACTCTTGTTAATGTGGTAAAATATAAACTGGACCACATGAGAAGAAGAATTGAGACCGATGAGAGAGATTCGACCAACCGGGCTTCCTTCAAATGTCCTGTCTGTAGTAGTACTTTCACAGACTTAGAAGCTAATCAGCTCTTTGATCCTATGACAGGAACTTTCCGCTGTACTTTTTGCCATACAGAGGTAGAAGAGGATGAATCAGCAATGCCCAAAAAAGATGCACGCACACTTTTGGCAAGGTTTAATGAACAAATTGAGCCCATTTATGCATTGCTTCGGGAGACAGAGGATGTGAACTTGGCCTATGAAATACTTGAGCCAGAACCCACAGAAATCCCAGCCCTGAAACAGAGCAAGGACC
esiRNA cDNA target sequence
ATGGTCCAACTCCAATCCAGTCACTACAGTATGCAACAAGTCAGGACATTATTAATTCTTTTCAAAGTATTAGACAAGAAATGGAAGCTTATACACCCAAGTTAACTCAGGTTCTCTCAAGTAGTGCTGCCAGTAGTACCATCACAGCACTGTCACCTGGAGGGGCACTTATGCAGGGAGGAACACAGCAAGCCATAAACCAGATGGTGCCAAATGATATTCAATCTGAATTGAAACACTTATATGTAGCTGTTGGAGAACTTCTACGACATTTCTGGTCCTGCTTTCCTGTTAATACGCCATTCCTAGAAGAAAAGGTAGTGAAAATGAAAAGTAATTTGGAACGATTCCAAGTTACGAAGCTCTGTCCATTCCAAGAAAAGATTCGGAGACAGTATTTAAGCACAAATTTGGTAAGTCACATAGAAGAGATGCTCCAGACAGCCTACAACAAGCTCCACACATGG
esiRNA cDNA target sequence
AGCCACAGCACCACAAGTTATTGTTCCAGATTCTAAGTTGATACAGCATATGAATGCATCAAACATGAGTGCTGCTGCTACAGCTGCTACCTTAGCACTCCCTGCAGGTGTGACTCCTGTTCAGCAGATATTAACAAATTCAGGCCAGCTTCTTCAGGTGGTCAGAGCAGCCAATGGTGCCCAATATATCTTTCAGCCTCAGCAGTCAGTGGTTCTACAACAACAGGTTATACCACAAATGCAGCCTGGTGGAGTACAAGCTCCTGTTATACAGCAGGTGCTGGCTCCTCTTCCTGGAGGGATTTCACCACAGACAGGTGTCATCATCCAGCCTCAGCAAATCTTATTTACAGGAAATAAGACTCAAGTTATACCTACGACAGTGGCAGCACCTACACCAGCCCAAGCACAGATAACTGCAACTGGCCAGCAGCAACCGCAGGCCCAGCCTGCTCAAACACAAGCTCCA
esiRNA cDNA target sequence
GCTTTGTCAGGAAGCTCTGGATATAAGTTTGGTGTTCTTGCTAAGATTGTGAATTACATGAAGACACGGCATCAGCGAGGAGATACGCATCCTCTAACCTTAGATGAAATTTTGGATGAAACACAACATTTAGATATTGGACTCAAGCAGAAACAATGGCTAATGACTGAGGCTTTAGTCAACAATCCCAAAATTGAAGTAATAGATGGGAAGTATGCTTTCAAGCCCAAGTACAACGTGAGAGATAAGAAGGCCCTACTTAGGCTCTTAGATCAGCATGACCAGCGAGGATTAGGAGGAATTCTTTTAGAAGACATAGAAGAAGCACTGCCCAATTCCCAGAAAGCTGTCAAGGCTTTGGGGGACCAGATACTATTTGTAAATCGTCCCGATAAGAAGAAAATACTTTTCTTCAATGATAAGAGCTGTCAGTTTTCTGTGGATGAAGAATTTCAGAAACTGTGGAGGAGTGTCACTGTAGATTCCATGGACGAGGAGAA
Gene Information
human ... GTF2E1(2960)
Gene Information
human ... GTF2H1(2965)
Gene Information
human ... GTF2A1(2957)
Gene Information
human ... GTF2E2(2961)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000153767
Ensembl | human accession no.
ENSG00000110768
Ensembl | human accession no.
ENSG00000165417
Ensembl | human accession no.
ENSG00000197265
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_005513
NCBI accession no.
NM_005316
NCBI accession no.
NM_015859
NCBI accession no.
NM_002095
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)