Przejdź do
EHU009641
MISSION® esiRNA
targeting human EQTN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAAGATCAACCCCAAACGTGCCTGCATTTTGGACAATGTTAGCTAAAGCTATAAATGGAACAGCAGTGGTCATGGATGATAAAGATCAATTATTTCACCCAATTCCAGAGTCTGATGTGAATGCTACACAGGGAGAAAATCAGCCAGATCTAGAGGATCTGAAGATCAAAATAATGCTGGGAATCTCGTTGATGACCCTCCTCCTCTTTGTGGTCCTCTTGGCATTCTGTAGTGCTACACTGTACAAACTGAGGCATCTGAGTTATAAAAGTTGTGAGAGTCAGTACTCTGTCAACCCAGAGCTGGCCACGATGTCTTACTTTCATCCATCAGAAGGTGTTTCAGATACATCCTTTTCCAAGAGTGCAGAGAGCAGCACATTTTTGGGTACCACTTCTTCAGATATGAGAAGATCAGGCACAAGAACATCAGAATCTAAGATAATGACGGATATCATTTCCATAGGCTCAGATAATGAGATGCATGAAAACGATGAGTCGGTTACCCGGTGAAGAAATCAAGGAACCCG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU019341EHU073961EHU132351
description
targeting human EQTN
description
targeting human L1TD1
description
targeting human LZTFL1
description
targeting human ULK4
Ensembl | human accession no.
ENSG00000120160
Ensembl | human accession no.
ENSG00000162606
Ensembl | human accession no.
ENSG00000163818
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168038
Gene Information
human ... EQTN(54586), C9orf11(54586)
Gene Information
human ... L1TD1(54596)
Gene Information
human ... LZTFL1(54585)
Gene Information
human ... ULK4(54986)
esiRNA cDNA target sequence
AAAGATCAACCCCAAACGTGCCTGCATTTTGGACAATGTTAGCTAAAGCTATAAATGGAACAGCAGTGGTCATGGATGATAAAGATCAATTATTTCACCCAATTCCAGAGTCTGATGTGAATGCTACACAGGGAGAAAATCAGCCAGATCTAGAGGATCTGAAGATCAAAATAATGCTGGGAATCTCGTTGATGACCCTCCTCCTCTTTGTGGTCCTCTTGGCATTCTGTAGTGCTACACTGTACAAACTGAGGCATCTGAGTTATAAAAGTTGTGAGAGTCAGTACTCTGTCAACCCAGAGCTGGCCACGATGTCTTACTTTCATCCATCAGAAGGTGTTTCAGATACATCCTTTTCCAAGAGTGCAGAGAGCAGCACATTTTTGGGTACCACTTCTTCAGATATGAGAAGATCAGGCACAAGAACATCAGAATCTAAGATAATGACGGATATCATTTCCATAGGCTCAGATAATGAGATGCATGAAAACGATGAGTCGGTTACCCGGTGAAGAAATCAAGGAACCCG
esiRNA cDNA target sequence
TATGTTTGGCCTCTCCCTCAAAGTCACTAGAGATGAGTCATGATGAGCATAAAAAGCATTCACATACAAATTTGAGTATTTCAACAGGAGTCACCAAACTTAAGAAAACAGAAGAAAAGAAACACAGAACTCTGCACACAGAAGAACTAACATCCAAAGAAGCAGACTTAACAGAGGAAACAGAAGAAAACTTGAGAAGTAGTGTGATTAATAGCATCAGAGAGATAAAAGAGGAGATTGGAAATTTGAAAAGTTCCCATTCAGGTGTCTTGGAAATTGAAAATTCAGTAGATGATCTGAGTAGCAGAATGGACATACTTGAAGAAAGAATAGACAGTCTAGAAGATCAAATTGAAGAATTCTCTAAGGATACAATGCAAATGACCAAACAGATAATTAGTAAAGAAAGGCAAAGAGATATAGAGGAGAGATCTAGAAGTTGCAACATTCGTTTGATAGGAATTCCAGAAAAGGAGAGTTATGAGAATAGGGCAGAGGACA
esiRNA cDNA target sequence
GGTGGAATCTGAGCTCATCAACACTGCCTATACCAATGTGTTACTTCTGCGACAGCTGTTTGCACAAGCTGAGAAGTGGTATCTTAAGCTACAGACAGACATCTCTGAACTTGAAAACCGAGAATTATTAGAACAAGTTGCAGAATTTGAAAAAGCAGAGATTACATCTTCAAACAAAAAGCCCATCTTAGATGTCACAAAGCCAAAACTTGCTCCACTTAATGAAGGTGGAACAGCAGAACTCCTAAACAAGGAAATTTTAAGACTTCAAGAAGAGAATGAGAAATTGAAGTCAAGGTTGAAGACCATTGAAATACAGGCTACAAATGCACTGGATGAAAAGTCAAAACTAGAAAAAGCACTGCAAGATTTACAGCTTGATCAAGGAAATCAAAAGGATTTTATAAAGGCCCAAGACTTAAGTAACTTAGAAAACACTGTCGCTGCCT
esiRNA cDNA target sequence
CTGTCCAAATGCCTGGATCTTCTCATCTGTCACATTGTGCAGGAGCTGCCACGAATCCTGGGTGACATTCTTAACTCCTTGGCTAATGTTTCTGGACGTAAACACCCATCAACAGTTCAAGTGAAACAGCTGAAGTTGTGTCTCCCCCTGATGCCTGTAGTGCTTCACCTCGTAACTTCACAGGTATTTCGACCTCAAGTTGTGACAGAAGAGTTTCTTTTCAGCTATGGAACTATTCTTAGTCATATTAAATCTGTAGACTCAGGAGAAACGAACATAGATGGAGCCATAGGACTGACAGCATCAGAAGAATTTATCAAGATCACATTGTCAGCTTTTGAAGCAATAATACAGTATCCTATTTTATTGAAAGACTATCGCTCCACGGTTGTTGACTATATACTGCCACCCTTGGTGTCCTTGGTTCAAAGCCAAAATGTGGAGTGG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_020641
NCBI accession no.
NM_019079
NCBI accession no.
NM_020347
NCBI accession no.
NM_017886
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)