Przejdź do
EHU006151
MISSION® esiRNA
targeting human WDR5B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AATCCGCCATCCAACCTTATAATCTCGGGATCTTTTGATGAGACTGTAAAAATATGGGAGGTGAAAACAGGAAAGTGTCTCAAGACTTTGTCTGCTCATTCTGACCCAGTTTCTGCTGTTCATTTTAATTGTAGTGGGTCCTTGATAGTGTCAGGTAGCTATGATGGCCTCTGTAGAATCTGGGATGCTGCATCAGGTCAGTGTTTAAAAACGCTCGTTGATGACGATAACCCTCCTGTCTCTTTTGTAAAATTTTCTCCAAATGGTAAATACATTCTCACTGCAACTTTGGACAACACTCTTAAACTATGGGATTATAGCAGAGGCAGGTGCCTGAAAACATACACTGGTCATAAGAATGAGAAATATTGCATATTTGCCAATTTTTCAGTTACTGGTGGAAAGTGGATTGTGTCTGGTTCCGAGGATAACCTGGT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... WDR5B(54554)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU032541EHU069251EHU038401
description
targeting human WDR5B
description
targeting human SGTB
description
targeting human WDR55
description
targeting human CPVL
Gene Information
human ... WDR5B(54554)
Gene Information
human ... SGTB(54557)
Gene Information
human ... WDR55(54853)
Gene Information
human ... CPVL(54504)
esiRNA cDNA target sequence
AATCCGCCATCCAACCTTATAATCTCGGGATCTTTTGATGAGACTGTAAAAATATGGGAGGTGAAAACAGGAAAGTGTCTCAAGACTTTGTCTGCTCATTCTGACCCAGTTTCTGCTGTTCATTTTAATTGTAGTGGGTCCTTGATAGTGTCAGGTAGCTATGATGGCCTCTGTAGAATCTGGGATGCTGCATCAGGTCAGTGTTTAAAAACGCTCGTTGATGACGATAACCCTCCTGTCTCTTTTGTAAAATTTTCTCCAAATGGTAAATACATTCTCACTGCAACTTTGGACAACACTCTTAAACTATGGGATTATAGCAGAGGCAGGTGCCTGAAAACATACACTGGTCATAAGAATGAGAAATATTGCATATTTGCCAATTTTTCAGTTACTGGTGGAAAGTGGATTGTGTCTGGTTCCGAGGATAACCTGGT
esiRNA cDNA target sequence
GCCTGAAGATGTGGGAAAAGCTGACCAATTAAAAGATGAAGGCAATAACCACATGAAAGAAGAAAATTATGCTGCTGCAGTGGATTGTTACACACAGGCAATAGAATTGGATCCCAATAATGCAGTTTACTATTGCAACAGGGCTGCTGCTCAGAGCAAATTAGGTCACTACACAGATGCGATAAAGGATTGTGAAAAAGCAATAGCAATTGATTCAAAGTACAGCAAGGCCTATGGGAGAATGGGGCTGGCCCTCACTGCCTTGAATAAATTTGAAGAAGCAGTTACAAGTTATCAAAAGGCATTAGATCTTGACCCTGAAAATGATTCCTATAAGTCAAATCTGAAAATAGCAGAACAGAAGTTAAGAGAGGTATCCAGTCCTACAGGAACTGGACTGAGCTTTGACATGG
esiRNA cDNA target sequence
GAGCTGTGGCCTTCTCTGAAGATGGGCAGAAGCTCATTACTGTCTCCAAGGACAAAGCCATCCATGTTCTAGATGTGGAGCAGGGCCAACTGGAAAGACGTGTTTCCAAGGCTCATGGTGCCCCCATCAATAGTCTTCTGCTGGTGGATGAGAATGTTCTGGCCACTGGGGATGACACAGGTGGTATCTGTCTCTGGGACCAGCGGAAGGAGGGCCCCTTAATGGATATGAGGCAACATGAAGAGTACATCGCAGACATGGCTCTGGATCCAGCCAAAAAGCTGCTGCTGACAGCCAGCGGGGATGGCTGCCTTGGCATCTTCAACATTAAGAGGCGTCGGTTTGAGCTGCTCTCAGAACCTCAGTCTGGGGACCTGACCTCTGTCACTCTCATGAAATGGGGGAAGAAGGT
esiRNA cDNA target sequence
TGACCTTGCGTGACAGAGACTTCCCCTGGACCACAACGCTCTCCATGCTTTACATTGACAATCCAGTGGGCACAGGCTTCAGTTTTACTGATGATACCCACGGATATGCAGTCAATGAGGACGATGTAGCACGGGATTTATACAGTGCACTAATTCAGTTTTTCCAGATATTTCCTGAATATAAAAATAATGACTTTTATGTCACTGGGGAGTCTTATGCAGGGAAATATGTGCCAGCCATTGCACACCTCATCCATTCCCTCAACCCTGTGAGAGAGGTGAAGATCAACCTGAACGGAATTGCTATTGGAGATGGATATTCTGATCCCGAATCAATTATAGGGGGCTATGCAGAATTCCTGTACCAAATTGGCTTGTTGGATGAGAAGCAAAAAAAGTACTTCCAGAAGCAGTGCCATGAATGCATAGAACACATCAGGAAGCAGAACTGGTTTGAGGCCTTTGAAA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196981
Ensembl | human accession no.
ENSG00000197860
Ensembl | human accession no.
ENSG00000120314
Ensembl | human accession no.
ENSG00000106066
NCBI accession no.
NM_019069
NCBI accession no.
NM_019072
NCBI accession no.
NM_017706
NCBI accession no.
NM_019029
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)