Przejdź do
EHU005671
MISSION® esiRNA
targeting human DACT2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGCCCTGAAGAAGAAGATCCGCAGGTTCCAGCCGACGGCCCTGAAGGTCATGACCATGGTGTGAGGTGCAGTGACTGCGTCAAGAGAAGCCTGCTGCACACAGGGGCCCTTTCCATGCAGTGTCCTGTGCATGTCTGGGTTTCAGTGTCGTCTTGCCAAGTCGCTTTATCTTCCGAGGCCACCGTTTAACAGGAGTCCCCGCAGATGGGTTCTGCCCTGTGGAGTATGGCCGTGAGTCCCCGCCCCAGCAAAGACTTCCATGCGGAGCTCTGGTTTCAGATGCCAGCAGCCTCCCCGGCCGACCTAGTGTCTCTTTTCAAGGTCTGCCCAGGATGCTGCTTCCCGGCATGCACCTTGTTTCCATGTTGTCATCCTCCCATGGCTTCCCCTGCCCTCACTCCCCTCTGGCTGGGGAAGTGTTTCCCAATCCTTTGACC
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DACT2(168002)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU026021EHU082841EHU157811
description
targeting human DACT2
description
targeting human DDX53
description
targeting human ADGRF3
description
targeting human DACH2
esiRNA cDNA target sequence
GGCCCTGAAGAAGAAGATCCGCAGGTTCCAGCCGACGGCCCTGAAGGTCATGACCATGGTGTGAGGTGCAGTGACTGCGTCAAGAGAAGCCTGCTGCACACAGGGGCCCTTTCCATGCAGTGTCCTGTGCATGTCTGGGTTTCAGTGTCGTCTTGCCAAGTCGCTTTATCTTCCGAGGCCACCGTTTAACAGGAGTCCCCGCAGATGGGTTCTGCCCTGTGGAGTATGGCCGTGAGTCCCCGCCCCAGCAAAGACTTCCATGCGGAGCTCTGGTTTCAGATGCCAGCAGCCTCCCCGGCCGACCTAGTGTCTCTTTTCAAGGTCTGCCCAGGATGCTGCTTCCCGGCATGCACCTTGTTTCCATGTTGTCATCCTCCCATGGCTTCCCCTGCCCTCACTCCCCTCTGGCTGGGGAAGTGTTTCCCAATCCTTTGACC
esiRNA cDNA target sequence
AAACGAGCTCTCACCCAAGAATTCGTAGAGAACATGTCACCCAACGACAAAGTCATCATGTTTGTCAGCCAAAAACATATTGCTGATGACTTGTCAAGCGACTTCAATATCCAAGGCATATCTGCAGAATCATTACATGGCAACAGTGAACAGAGTGATCAAGAGCGAGCAGTAGAGGACTTTAAAAGCGGAAACATAAAGATACTGATTACAACTGATATAGTATCCCGAGGTCTTGATCTTAATGATGTCACACATGTATATAATTATGATTTCCCAAGGAATATTGACGTATATGTACACAGAGTAGGGTTGGACGGACAGGAAAGACTGTCAGTTACCCTCATCACTCAGAGAGATTCGAAAATGGCCGGTGAATTGATTAAAATTCTGGACAGAGCAAATCAGAGTGTTCCGG
esiRNA cDNA target sequence
TCCGACTTACTGACCCTGCTGAGCACCATGAAATACGTGGCCAAGGTGGTGGCAGAGGCCAGAATACAGCTTGACCGCAGAGCCCTGAAGAATCTCCTGATTGCCACAGACAAGGTCCTAGATATGGACACCAGGTCTCTGTGGACCCTGGCCCAAGCCCGGAAGCCCTGGGCAGGCTCGACTCTCCTGCTGGCTGTGGAGACCCTGGCATGCAGCCTGTGCCCACAGGACCACCCCTTCGCCTTCAGCTTACCCAATGTGCTGCTGCAGAGCCAGCTGTTTGGACCCACGTTTCCTGCTGACTACAGCATCTCCTTCCCTACTCGGCCCCCACTGCAGGCTCAGATTCCCAGGCACTCACTGGCCCCATTGGTCCGTAATGGAACTGAAATAAGTATTACTAGCCTGGTGCTGCGAAAACTGGACCACCTTCTGC
esiRNA cDNA target sequence
TATAACAGCTGCAGCGATGGCTGAGGCGATGAAACTTCAGAAGATGAAGCTTATGGCTATGAACACTCTTCAGGGAAATGGAAGCCAAAATGGGACCGAATCAGAGCCTGATGATCTTAATTCTAACACAGGTGGAAGTGAATCCTCCTGGGATAAAGATAAGATGCAGTCTCCATTTGCTGCACCTGGACCCCAACATGGAATTGCTCATGCAGCCCTAGCTGGCCAGCCAGGCATTGGGGGTGCTCCAACCCTCAATCCACTGCAGCAGAACCACCTGCTAACCAATAGACTGGATCTGCCATTTATGATGATGCCTCATCCCCTACTTCCAGTCAGCTTACCTCCTGCATCAGTTGCCATGGCAATGAATCAGATGAACCATCTCAATACTATTGCCAACATGGCTGC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... DACT2(168002)
Gene Information
human ... DDX53(168400)
Gene Information
human ... ADGRF3(165082), GPR113(165082)
Gene Information
human ... DACH2(117154)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000164488
Ensembl | human accession no.
ENSG00000184735
Ensembl | human accession no.
ENSG00000173567
Ensembl | human accession no.
ENSG00000126733
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)