Przejdź do
EHU004341
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF263
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CACATTCCCAGTCAGGAGGTCCCAGGCACCCAGGTGGGACAAGGAGGAAAGCTATGGGATCCCAGTGTCCAGAGCTGCAAGGAGGGCCTGAGCCCCAGAGGCCCAGCTCCAGGAGAAGAGAAATTTGAGAACCTGGAAGGTGTTCCGTCTGTATGCTCTGAGAACATCCACCCTCAGGTGCTGCTTCCTGACCAGGCCCGAGGGGAGGTGCCCTGGAGTCCTGAGCTGGGAAGACCTCATGACCGGTCGCAAGGGGATTGGGCGCCTCCCCCAGAGGGTGGAATGGAGCAGGCCTTGGCAGGAGCCTCAAGTGGCAGAGAACTGGGGCGACCGAAGGAACTGCAGCCAAAGAAACTCCATTTATGTCCCTTGTGTGGCAAAAATTTCTCTAACAACTCAAACCTAATTAGGCACCAGAGAATACATGCAGCTGAAAGACTGTGTATGGGTGTGGACTGCACTGAAATCTTTGGTGGGAACCCACGTTTCCTGTCACTACACAGAGCACACCTGGGAGAGGAGGCCCACAAGTGCCTTGAATGTGGGAAATGCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ZNF263(10127)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU135791EHU047061EHU123131
description
targeting human ZNF263
description
targeting human ZNF213
description
targeting human ZNF623
description
targeting human ZNF233
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... ZNF263(10127)
Gene Information
human ... ZNF213(7760)
Gene Information
human ... ZNF623(9831)
Gene Information
human ... ZNF233(353355)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000006194
Ensembl | human accession no.
ENSG00000085644
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183309
Ensembl | human accession no.
ENSG00000159915
esiRNA cDNA target sequence
CACATTCCCAGTCAGGAGGTCCCAGGCACCCAGGTGGGACAAGGAGGAAAGCTATGGGATCCCAGTGTCCAGAGCTGCAAGGAGGGCCTGAGCCCCAGAGGCCCAGCTCCAGGAGAAGAGAAATTTGAGAACCTGGAAGGTGTTCCGTCTGTATGCTCTGAGAACATCCACCCTCAGGTGCTGCTTCCTGACCAGGCCCGAGGGGAGGTGCCCTGGAGTCCTGAGCTGGGAAGACCTCATGACCGGTCGCAAGGGGATTGGGCGCCTCCCCCAGAGGGTGGAATGGAGCAGGCCTTGGCAGGAGCCTCAAGTGGCAGAGAACTGGGGCGACCGAAGGAACTGCAGCCAAAGAAACTCCATTTATGTCCCTTGTGTGGCAAAAATTTCTCTAACAACTCAAACCTAATTAGGCACCAGAGAATACATGCAGCTGAAAGACTGTGTATGGGTGTGGACTGCACTGAAATCTTTGGTGGGAACCCACGTTTCCTGTCACTACACAGAGCACACCTGGGAGAGGAGGCCCACAAGTGCCTTGAATGTGGGAAATGCT
esiRNA cDNA target sequence
AATTCTGCTACGGGGATGTGCATGGGCCTCATGAGGCCTTCAGCCAGCTCTGGGAGCTCTGCTGCCGCTGGCTGCGGCCCGAGCTGCGTACCAAGGAGCAGATCCTGGAGCTGCTGGTGCTGGAGCAGTTCCTGACAGTGCTGCCAGGGGAGATCCAGGGCTGGGTGCGTGAGCAGCACCCGGGAAGCGGTGAGGAGGCTGTCGCCTTGGTGGAGGACCTACAGAAGCAGCCAGTGAAAGCCTGGCGACAGGATGTGCCCTCGGAGGAGGCGGAACCCGAGGCTGCAGGCCGGGGATCCCAGGCCACGGGGCCTCCCCCGACGGTGGGGGCACGGAGGCGGCCGTCTGTTCCCCAGGAGCAGCACAGCCATAGCGCCCAGCCTCCTGCTCTTCTTAAAGAGGGTCGTCCCGGAGAGACGACGGACACCTGCTTTGTCTCTGGG
esiRNA cDNA target sequence
GCCTGGATTTCTGAGGATGAAAACTCACATAGGACGACGTCAGACAGACTCACGGTGATGGAGCTCCCCTCTCCCGAGTCTGAGGAAGTCCACGAGCCCAGATTAGGGGAGCTCTTGGGAAATCCAGAAGGTCAGAGCCTGGGGAGTTCCCCCTCTCAGGACAGGGGCTGCAAGCAGGTGACAGTGACCCATTGGAAGATCCAGACAGGAGAGACAGCTCAAGTGTGCACCAAGTCAGGAAGAAACCATATTCTGAATTCAGACCTTCTTCTGCTTCAGAGAGAGCTCATAGAGGGGGAAGCCAATCCTTGCAATATCTGTGGCAAAACCTTCACGTTTAATTCGGACCTAGTTAGGCATCGGATTTCGCATGCTGGGGAGAAACCTTACACGTGCGATCAGTG
esiRNA cDNA target sequence
TCAAGCCCATCAGAGAATCCACACTGGAGAGAAACCCTACAAATGTGATGTGTGTGATAAGAACTTCAGCCGTAATTCCCACCTTCAGGCCCATCAGAGAGTCCATACAGGAGAGAAACCCTACAAATGTGACACATGTGGGAAGGACTTCAGTCAGATCTCTCATCTTCAGGCCCATCAGAGAGTTCACAAAGGAGAGAAGCCATACAAATGTGAGACATGTGGGAAGGGCTTTAGTCAGAGTTCGCATCTCCAAGACCATCAGCAAGTCCATACTGGAGAGAATCCCTACAAATGTGATGTGTGTGGGAAAGGCTTCAGTTGGAGTTCACATCTTCAAGCCCATCAGAGAGTCCACACAGGAGAGAAACCATACAAATGTGAAGAATGTAGGAAAGGCTTCATCTGGAACTCATATCTTCATGTTCATCAGAGGATCCACACGGGAGAGAAACCCTA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NM_005741
NCBI accession no.
NM_001134655
NCBI accession no.
NM_014789
NCBI accession no.
NM_181756
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)