Przejdź do
EHU004181
MISSION® esiRNA
targeting human AJAP1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GTTAGCACAACGGAGCCTTCCACCAGTCCCAGCAACAACGGGGAAGTCACCCAGCCCCCAAGGATTCTGGGGGAGGCCTCAGGTCTGGCTGTCCATCAGATCATCACCATCACCGTCTCCCTCATCATGGTCATAGCTGCTCTCATCACAACTCTTGTCTTAAAAAATTGCTGTGCCCAAAGCGGGAACACTCGTCGGAACAGCCACCAGCGGAAGACCAACCAGCAGGAGGAGAGCTGCCAGAACCTCACGGACTTCCCCTCGGCCCGGGTGCCCAGCAGCCTGGACATATTCACGGCCTATAACGAGACCCTGCAGTGTTCTCACGAGTGCGTCAGGGCATCTGTGCCCGTGTACACCGATGAGACGCTGCACTCGACGACGGGGGAGTACAAATCCACATTTAATGGAAACCGACCCTCCTCTTCTGATCGGCATC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AJAP1(55966)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU132971EHU065221EHU148431
description
targeting human AJAP1
description
targeting human NSFL1C
description
targeting human ARAP1
description
targeting human TJAP1
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196581
Ensembl | human accession no.
ENSG00000088833
Ensembl | human accession no.
ENSG00000186635
Ensembl | human accession no.
ENSG00000137221
esiRNA cDNA target sequence
GTTAGCACAACGGAGCCTTCCACCAGTCCCAGCAACAACGGGGAAGTCACCCAGCCCCCAAGGATTCTGGGGGAGGCCTCAGGTCTGGCTGTCCATCAGATCATCACCATCACCGTCTCCCTCATCATGGTCATAGCTGCTCTCATCACAACTCTTGTCTTAAAAAATTGCTGTGCCCAAAGCGGGAACACTCGTCGGAACAGCCACCAGCGGAAGACCAACCAGCAGGAGGAGAGCTGCCAGAACCTCACGGACTTCCCCTCGGCCCGGGTGCCCAGCAGCCTGGACATATTCACGGCCTATAACGAGACCCTGCAGTGTTCTCACGAGTGCGTCAGGGCATCTGTGCCCGTGTACACCGATGAGACGCTGCACTCGACGACGGGGGAGTACAAATCCACATTTAATGGAAACCGACCCTCCTCTTCTGATCGGCATC
esiRNA cDNA target sequence
AAGGGGTGAGTTTTCTGTGCTACAAGCACCTGTCACTGTTGGTACTTGCAGGAGGCTTCTGCTGGGTATGTTTTGGAAGTGAGTGTCACTACTTGGCTTTGCTTAGCAGGTTCTGCTTCACACTTGTTCTTTGACCTGCTGACTTGTGACTTGCAGAAACATAGGCAGTAGTCCTAGCCTGGTAAAGACCCTCCACCACCCCTATAAGTTTGATTGCTATGCAGGTTTGGGAGAGGAGGCCTATTGGGCTCTTGGATGGAACCCTTTCCCGTATTAAACAAACCAGAGACAGAATCAGTGCTGACTCAGGATCTCCTGGTTTGGAATCGTAATGTGCCTCAATCCTCTTTCCAAGCAGGCCTCACCAGTCTCTTTCTCTTTCCTGCTTCACCCCTGCAATGAGCCAAGAACCAACA
esiRNA cDNA target sequence
GAGGACGAGGAGGAGAAGGTCTCCAGGTACCGAGAGCTGCTGGTGCGGCTGCCCCCTGTCAACCGGGCCACAGTGAAGGCCCTTATCAGCCACCTGTACTGTGTTCAGTGCTTCTCAGACACGAACCAGATGAACGTGCACAACCTGGCAATTGTGTTTGGGCCCACGCTCTTCCAGACAGATGGGCAGGACTACAAGGCTGGCCGTGTGGTGGAAGACCTCATTAACCACTATGTGGTGGTGTTTAGTGTGGATGAGGAAGAGCTCAGGAAGCAGCGGGAGGAGATCACTGCCATTGTGAAGATGCGCGTGGCTGGCACTGCCAGTGGGACCCAGCATGCCGGTGACTTCATCTGCACAGTGTATCTGGAAGAGAAGAAGGCAGAGACTGAGCAGCATATCAAGGTCCCAGCAT
esiRNA cDNA target sequence
AGGACAAGCTGCACACACTGATCAAGAAGGCTGAGATGGATAGGAAGACGCTGGACTGGGAGATTGTGGAGCTGACCAACAAGCTGCTGGATGCCAAGAACACCATCAACAAGCTGGAAGAGCTCAATGAGCGGTACCGGCTGGACTGCAACCTGGCTGTACAGCTCCTCAAGTGCAACAAGTCCCACTTCCGAAACCACAAGTTTGCCGATCTGCCCTGTGAGCTACAGGACATGGTTCGGAAACATTTGCACAGTGGTCAAGAGGCCGCCAGCCCAGGTCCTGCTCCCAGCCTAGCCCCAGGGGCTGTGGTGCCTACCTCAGTCATTGCCCGAGTGTTAGAGAAGCCGGAGTCTCTACTGCTCAATTCAGCCCAGTCAGGCAGCGCCGGGCGCCCCTTGGCTGAGGATGTCTTTGTGCA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... AJAP1(55966)
Gene Information
human ... NSFL1C(55968)
Gene Information
human ... ARAP1(116985)
Gene Information
human ... TJAP1(93643)
NCBI accession no.
NM_018836, NM_001042478
NCBI accession no.
NM_016143
NCBI accession no.
NM_015242
NCBI accession no.
NM_001146016
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)