Przejdź do
EHU000271
MISSION® esiRNA
targeting human F2R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGGGCTCAACATCACTACCTGTCATGATGTGCTCAATGAAACCCTGCTCGAAGGCTACTATGCCTACTACTTCTCAGCCTTCTCTGCTGTCTTCTTTTTTGTGCCGCTGATCATTTCCACGGTCTGTTATGTGTCTATCATTCGATGTCTTAGCTCTTCCGCAGTTGCCAACCGCAGCAAGAAGTCCCGGGCTTTGTTCCTGTCAGCTGCTGTTTTCTGCATCTTCATCATTTGCTTCGGACCCACAAACGTCCTCCTGATTGCGCATTACTCATTCCTTTCTCACACTTCCACCACAGAGGCTGCCTACTTTGCCTACCTCCTCTGTGTCTGTGTCAGCAGCATAAGCTGCTGCATCGACCCCCTAATTTACTATTACGCTTCCTCTGAGTGCCAGAGGTACGTCTACAGTATCTTATGCTGCAAAGAAAGTTCCGATCCCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... F2R(2149)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU038181EHU051091EHU073481
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... F2R(2149)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... EZH1(2145)
Gene Information
human ... EZH2(2146)
esiRNA cDNA target sequence
CGGGCTCAACATCACTACCTGTCATGATGTGCTCAATGAAACCCTGCTCGAAGGCTACTATGCCTACTACTTCTCAGCCTTCTCTGCTGTCTTCTTTTTTGTGCCGCTGATCATTTCCACGGTCTGTTATGTGTCTATCATTCGATGTCTTAGCTCTTCCGCAGTTGCCAACCGCAGCAAGAAGTCCCGGGCTTTGTTCCTGTCAGCTGCTGTTTTCTGCATCTTCATCATTTGCTTCGGACCCACAAACGTCCTCCTGATTGCGCATTACTCATTCCTTTCTCACACTTCCACCACAGAGGCTGCCTACTTTGCCTACCTCCTCTGTGTCTGTGTCAGCAGCATAAGCTGCTGCATCGACCCCCTAATTTACTATTACGCTTCCTCTGAGTGCCAGAGGTACGTCTACAGTATCTTATGCTGCAAAGAAAGTTCCGATCCCA
esiRNA cDNA target sequence
CATTCACCCTGTGTGTCTGCCCGACAGGGAGACGGCAGCCAGCTTGCTCCAGGCTGGATACAAGGGGCGGGTGACAGGCTGGGGCAACCTGAAGGAGACGTGGACAGCCAACGTTGGTAAGGGGCAGCCCAGTGTCCTGCAGGTGGTGAACCTGCCCATTGTGGAGCGGCCGGTCTGCAAGGACTCCACCCGGATCCGCATCACTGACAACATGTTCTGTGCTGGCAAGTCTCCTGATGAAGGGAAACGAGGGGATGCCTGTGAAGGTGACAGTGGGGGACCCTTTGTCATGAAGAGCCCCTTTAACAACCGCTGGTATCAAATGGGCATCGTCTCATGGGGTGAAGGCTGTGACCGGGATGGGAAATATGGCTTCTACACACATGTGTTCCGCCTGAAGAAGTGGATACAGAAGGTCATTGATCAGTTTGGAGAGTAGGGGGCCACTCATATTCTGGGCTCCTGGAA
esiRNA cDNA target sequence
CCTGTGAGTGGACACCCTTTTCTCAAAAAGTGTACCATAGAGAGCATTTTCCCGGGATTTGCAAGCCAACATATGTTAATGAGGTCACTGAACACAGTTGCATTGGTTCCCATCATGTATTCCTGGTCCCCTCTCCAACAGAACTTTATGGTAGAAGATGAGACGGTTTTGTGCAATATTCCCTACATGGGAGATGAAGTGAAAGAAGAAGATGAGACTTTTATTGAGGAGCTGATCAATAACTATGATGGGAAAGTCCATGGTGAAGAAGAGATGATCCCTGGATCCGTTCTGATTAGTGATGCTGTTTTTCTGGAGTTGGTCGATGCCCTGAATCAGTACTCAGATGAGGAGGAGGAAGGGCACAATGACACCTCAGATGGAAAGCAGGATGACAGCAAAGAAGATCTGCCAGTAACAAGAAAGAGAAAGCGACATGCTATTGAAGGCAA
esiRNA cDNA target sequence
TCATGCAACACCCAACACTTATAAGCGGAAGAACACAGAAACAGCTCTAGACAACAAACCTTGTGGACCACAGTGTTACCAGCATTTGGAGGGAGCAAAGGAGTTTGCTGCTGCTCTCACCGCTGAGCGGATAAAGACCCCACCAAAACGTCCAGGAGGCCGCAGAAGAGGACGGCTTCCCAATAACAGTAGCAGGCCCAGCACCCCCACCATTAATGTGCTGGAATCAAAGGATACAGACAGTGATAGGGAAGCAGGGACTGAAACGGGGGGAGAGAACAATGATAAAGAAGAAGAAGAGAAGAAAGATGAAACTTCGAGCTCCTCTGAAGCAAATTCTCGGTGTCAAACACCAATAAAGATGAAGCCAAATATTGAACCTCCTGAGAATGTGGAGTGGAGTGGTGCT
Ensembl | human accession no.
ENSG00000181104
Ensembl | human accession no.
ENSG00000180210
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108799
Ensembl | human accession no.
ENSG00000106462
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)