Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCCTAGCAGAGTTCCACATACATGAAATAAGATGCTTTGGGAAATCATTCTTCTTTTTGCAACGTCAGTGACTTGAACCAGAAACTGATATTGACTCACTTGGGCTCTGACTCTTTCCAAGTTACACATCTGGGGGCCTAAGGAACTGCCCCATGAGTTCCCGGAGCTGCGATGGGCATGGGACGGGAAGCTTTGTAAGCAATTAATCACACAGTTAGCCTCATCTGATCACCACTGGCCACGATCAGGCCCTCTGAAAGTGCCTAGTTGGATGCTTGCCAATCTGCTATGCCTTGGAGGAAAAAATCATTTCAATTTAAGAAAATAGACACAGAAGCAAAAAACCAAAGTGAGCCTGGAAGGTTTGCCTGTCTGTGACAGTCTACAGAGCAGCTGTTTGTGCCTGTCACCTGCTCAGGCTCTCACGGTGACTGCATGGGGAGGGCAGGGTGTGTGCATTGATACCTGCCGTGCCCAGTGTACGCCGAGGTTTGCCCATGCTGCAGCTGGAAGGCTGCAGAACAAAGGTTCGTTCCAACCTCTACACTTGAATTGCATTCTGCGTCATCATCCTG
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ITPKB-IT1(100506443)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence TGCCTAGCAGAGTTCCACATACATGAAATAAGATGCTTTGGGAAATCATTCTTCTTTTTGCAACGTCAGTGACTTGAACCAGAAACTGATATTGACTCACTTGGGCTCTGACTCTTTCCAAGTTACACATCTGGGGGCCTAAGGAACTGCCCCATGAGTTCCCGGAGCTGCGATGGGCATGGGACGGGAAGCTTTGTAAGCAATTAATCACACAGTTAGCCTCATCTGATCACCACTGGCCACGATCAGGCCCTCTGAAAGTGCCTAGTTGGATGCTTGCCAATCTGCTATGCCTTGGAGGAAAAAATCATTTCAATTTAAGAAAATAGACACAGAAGCAAAAAACCAAAGTGAGCCTGGAAGGTTTGCCTGTCTGTGACAGTCTACAGAGCAGCTGTTTGTGCCTGTCACCTGCTCAGGCTCTCACGGTGACTGCATGGGGAGGGCAGGGTGTGTGCATTGATACCTGCCGTGCCCAGTGTACGCCGAGGTTTGCCCATGCTGCAGCTGGAAGGCTGCAGAACAAAGGTTCGTTCCAACCTCTACACTTGAATTGCATTCTGCGTCATCATCCTG | esiRNA cDNA target sequence TTGAGGGATGAGCAATTCAATTGAGTTCAAGGGTAGAGCAATGGTGACTTCTCAGCCACCTGCTATCAATTTGACATGTATTAAGCACACGACTGGGTTAATAAAAGTGGGAGTTTGGGTTAAAATGCCCTTTGAGAGGCCCTGAAAAAATGTTTGTCTAAGAAAGTTGAAACTATGGAAGAAAAGGTGGTCAACTTCAGAGACATAGATGTAACTCCTGCAACGTGCTTCAACATGGTTTAGCCAAGCGGAAACTTTTTCTTCCTAGTGTATGCTCTTTAACGTATTTAAGATGTCCTTAACATCTTTCAGAAATCTACTTTTCTACCAATATTATATGGGTTAATATTTTTCATAGATAAAGCACAAATAGTAGAGGGCTAATTTTCAGACTATGCTGCATTTATGAAGCAAAGCAAACCTCATCTGCTTTCATGACTTGAATGGAGGAGAATGGTTAGAGACTATTAAAAGAGGAGAGGAGAGGAAAGAAGAGGCAAGAGCAAGAACATACAGCAGACTGGCTGC | esiRNA cDNA target sequence GCAACTCTAATCCCAGGAACCTGTGGCTAACAGAAGGCAGATTTAACTGACTAGCAGCTGTGGGATTTTCAAAGTCTAAACTGAAATGAACATGCGAAACAGTTGGACTACCCCAAAAGCTGAATTACAATTCCAGCACTCACCAGCTCTGAAACCTCACTTGGTTACCTAACGCCTCTGTGCCTCAGTTCCCCAGCTATAAAATGGAAAAGGCAACAATACCAACCTTGTAGATTATGTTTTGGATTAAATGAGGCAACACATACACAGCACTTAGAACGTGCAAGGCACAATGGAAGCATGCAGTGAACATGACTTGTAATGATGCTGACTGTCATAACTCTCATCCATAGGGATGCTGCCTCTGCTTGTCACCCTTGACCTATATATTTTCAGGCAGTCCTCACCCAGTCCCCATTTGTGTGTTCTAGATAGAAAAGGCCCCATACTATGAAATGACTACTGTCCTTCTGCATGAAGCCTGGTGAACCTGATAATGTAGCCTTCAAGTTCCCTTACTGAGCCTTGAGCTCCC | esiRNA cDNA target sequence CCCCAGTTTTGGTCTGTGAACACATTTGGGAAATTCTTCTGATCCTACCGCTACTCTCTTGAGGTACAGTAAATTGTCTTTGACTTCCATCACCTTTTGTAATATTACAATTGCCATCTACTGAGTTCCTATGATCTGCCTGGCATTGTACTAAGTGCTTTATATTTTCTTGTTCATTTTTTTATGCCAACATAAATGAGTTTGACTCAATTCTTATTATAACCTGCCAAAATAAGTATTCCTCTTCCTTTTTACAGAGAGAGAAACAAGGGAAAAAAAAGTTAATTGCCTGAGGATATACTGCTAGTGTTGCGGGACAAATAGAGACGGGAGAGGCCAAACAGAATTCAGGACAACCCTTTATTATTAAGGTGATCACTGGCTCAGTCGGACTGGGGTCCAGAAAGTCTGAGCCCGGAACAAAGGGATCAATCACCTTTTAAGCAATTTGTGGCGGGAGTTTGGTGCTACAGGAAGCCTACTTGCAGAAGCAAGAACAAAGGCAGTTAATTATTCTTTTACATTTGTTACACCACATGTCTTACATCCTTGGGAATGCATG |
| Gene Information human ... ITPKB-IT1(100506443) | Gene Information human ... LOC100506413(100506413) | Gene Information human ... LOC100506419(100506419) | Gene Information human ... LOC100506282(100506282) |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?