Przejdź do
EHNC009261
MISSION® esiRNA
targeting human ITPKB-IT1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGCCTAGCAGAGTTCCACATACATGAAATAAGATGCTTTGGGAAATCATTCTTCTTTTTGCAACGTCAGTGACTTGAACCAGAAACTGATATTGACTCACTTGGGCTCTGACTCTTTCCAAGTTACACATCTGGGGGCCTAAGGAACTGCCCCATGAGTTCCCGGAGCTGCGATGGGCATGGGACGGGAAGCTTTGTAAGCAATTAATCACACAGTTAGCCTCATCTGATCACCACTGGCCACGATCAGGCCCTCTGAAAGTGCCTAGTTGGATGCTTGCCAATCTGCTATGCCTTGGAGGAAAAAATCATTTCAATTTAAGAAAATAGACACAGAAGCAAAAAACCAAAGTGAGCCTGGAAGGTTTGCCTGTCTGTGACAGTCTACAGAGCAGCTGTTTGTGCCTGTCACCTGCTCAGGCTCTCACGGTGACTGCATGGGGAGGGCAGGGTGTGTGCATTGATACCTGCCGTGCCCAGTGTACGCCGAGGTTTGCCCATGCTGCAGCTGGAAGGCTGCAGAACAAAGGTTCGTTCCAACCTCTACACTTGAATTGCATTCTGCGTCATCATCCTG
GenBank accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHNC009741EHNC003501EHNC002511
esiRNA cDNA target sequence
TGCCTAGCAGAGTTCCACATACATGAAATAAGATGCTTTGGGAAATCATTCTTCTTTTTGCAACGTCAGTGACTTGAACCAGAAACTGATATTGACTCACTTGGGCTCTGACTCTTTCCAAGTTACACATCTGGGGGCCTAAGGAACTGCCCCATGAGTTCCCGGAGCTGCGATGGGCATGGGACGGGAAGCTTTGTAAGCAATTAATCACACAGTTAGCCTCATCTGATCACCACTGGCCACGATCAGGCCCTCTGAAAGTGCCTAGTTGGATGCTTGCCAATCTGCTATGCCTTGGAGGAAAAAATCATTTCAATTTAAGAAAATAGACACAGAAGCAAAAAACCAAAGTGAGCCTGGAAGGTTTGCCTGTCTGTGACAGTCTACAGAGCAGCTGTTTGTGCCTGTCACCTGCTCAGGCTCTCACGGTGACTGCATGGGGAGGGCAGGGTGTGTGCATTGATACCTGCCGTGCCCAGTGTACGCCGAGGTTTGCCCATGCTGCAGCTGGAAGGCTGCAGAACAAAGGTTCGTTCCAACCTCTACACTTGAATTGCATTCTGCGTCATCATCCTG
esiRNA cDNA target sequence
TTGAGGGATGAGCAATTCAATTGAGTTCAAGGGTAGAGCAATGGTGACTTCTCAGCCACCTGCTATCAATTTGACATGTATTAAGCACACGACTGGGTTAATAAAAGTGGGAGTTTGGGTTAAAATGCCCTTTGAGAGGCCCTGAAAAAATGTTTGTCTAAGAAAGTTGAAACTATGGAAGAAAAGGTGGTCAACTTCAGAGACATAGATGTAACTCCTGCAACGTGCTTCAACATGGTTTAGCCAAGCGGAAACTTTTTCTTCCTAGTGTATGCTCTTTAACGTATTTAAGATGTCCTTAACATCTTTCAGAAATCTACTTTTCTACCAATATTATATGGGTTAATATTTTTCATAGATAAAGCACAAATAGTAGAGGGCTAATTTTCAGACTATGCTGCATTTATGAAGCAAAGCAAACCTCATCTGCTTTCATGACTTGAATGGAGGAGAATGGTTAGAGACTATTAAAAGAGGAGAGGAGAGGAAAGAAGAGGCAAGAGCAAGAACATACAGCAGACTGGCTGC
esiRNA cDNA target sequence
GCAACTCTAATCCCAGGAACCTGTGGCTAACAGAAGGCAGATTTAACTGACTAGCAGCTGTGGGATTTTCAAAGTCTAAACTGAAATGAACATGCGAAACAGTTGGACTACCCCAAAAGCTGAATTACAATTCCAGCACTCACCAGCTCTGAAACCTCACTTGGTTACCTAACGCCTCTGTGCCTCAGTTCCCCAGCTATAAAATGGAAAAGGCAACAATACCAACCTTGTAGATTATGTTTTGGATTAAATGAGGCAACACATACACAGCACTTAGAACGTGCAAGGCACAATGGAAGCATGCAGTGAACATGACTTGTAATGATGCTGACTGTCATAACTCTCATCCATAGGGATGCTGCCTCTGCTTGTCACCCTTGACCTATATATTTTCAGGCAGTCCTCACCCAGTCCCCATTTGTGTGTTCTAGATAGAAAAGGCCCCATACTATGAAATGACTACTGTCCTTCTGCATGAAGCCTGGTGAACCTGATAATGTAGCCTTCAAGTTCCCTTACTGAGCCTTGAGCTCCC
esiRNA cDNA target sequence
CCCCAGTTTTGGTCTGTGAACACATTTGGGAAATTCTTCTGATCCTACCGCTACTCTCTTGAGGTACAGTAAATTGTCTTTGACTTCCATCACCTTTTGTAATATTACAATTGCCATCTACTGAGTTCCTATGATCTGCCTGGCATTGTACTAAGTGCTTTATATTTTCTTGTTCATTTTTTTATGCCAACATAAATGAGTTTGACTCAATTCTTATTATAACCTGCCAAAATAAGTATTCCTCTTCCTTTTTACAGAGAGAGAAACAAGGGAAAAAAAAGTTAATTGCCTGAGGATATACTGCTAGTGTTGCGGGACAAATAGAGACGGGAGAGGCCAAACAGAATTCAGGACAACCCTTTATTATTAAGGTGATCACTGGCTCAGTCGGACTGGGGTCCAGAAAGTCTGAGCCCGGAACAAAGGGATCAATCACCTTTTAAGCAATTTGTGGCGGGAGTTTGGTGCTACAGGAAGCCTACTTGCAGAAGCAAGAACAAAGGCAGTTAATTATTCTTTTACATTTGTTACACCACATGTCTTACATCCTTGGGAATGCATG
Gene Information
human ... ITPKB-IT1(100506443)
Gene Information
human ... LOC100506413(100506413)
Gene Information
human ... LOC100506419(100506419)
Gene Information
human ... LOC100506282(100506282)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
XR_110844.1, XR_112015.1
NCBI accession no.
XR_108798.1, XR_110733.1, XR_113065.1
NCBI accession no.
XR_109500.1, XR_111909.1
NCBI accession no.
XR_110899.1
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)