Przejdź do
EC888
SmartLyse® Bufor wirusów
Lysis buffer for viral RNA and DNA purification. 500ML.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105600
NACRES:
NB.23
Produkt EC888 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
input
RNA
DNA
storage temp.
2-8°C
General description
Zestawy do oczyszczania GenElute-E stanowią prostą alternatywę dla oczyszczania wirusowego RNA i DNA. W porównaniu z tradycyjnymi metodami, GenElute-E oferuje:
  • Izolację wirusowego RNA i DNA w czasie krótszym niż 30 minut przy minimalnej obsłudze próbki
  • Lepszą czystość, prowadzącą do lepszej wydajności w PCR i innych zastosowaniach
  • Znaczną redukcję odpadów plastikowych i niebezpiecznych chemikaliów.
Tradycyjne zestawy do oczyszczania oparte na krzemionce, wymagają wielu etapów płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń z kolumn wirujących. Etapy te zwiększają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i narażają kwasy nukleinowe na działanie sił ścinających wirowania. Zestawy
GenElute-E wykorzystują chromatografię negatywną z wykluczeniem wielkości do oddzielania dużych cząsteczek kwasów nukleinowych od mniejszych białek, lipidów i składników jonowych w wymazach, komórkach, tkankach, krwi i innych próbkach. Kolumny z pojedynczym wirowaniem skutecznie pochłaniają i zatrzymują resztki komórkowe i zanieczyszczenia próbki, jednocześnie przepuszczając kwasy nukleinowe, zmniejszając liczbę etapów i tworzyw sztucznych wymaganych do oczyszczenia. Ta nowatorska metoda oczyszczania wysokiej jakości jest możliwa dzięki naszemu innowacyjnemu buforowi SmartLyse®, który umożliwia szybką i wydajną izolację.
Wyizoluj kwas nukleinowy w ułamku czasu w porównaniu z tradycyjnymi procedurami płukania krzemionkowego. Wystarczy przygotować kolumnę wirówkową, wymieszać próbkę ze składnikami do lizy, odpipetować próbkę na kolumnę wirówkową i odwirować bezpośrednio do probówki zbiorczej. Pozostałości komórkowe i zanieczyszczenia pozostają związane w kolumnie, a oczyszczone wirusowe RNA i DNA są gotowe do użycia w dalszych zastosowaniach lub do przechowywania.
Application
Nadaje się do większości typowych zastosowań, w tym genotypowania, PCR i NGS.
Zestaw GenElute-E Viral RNA/DNA Swab został opracowany do oczyszczania genomowego wirusowego RNA i DNA z wymazów z jamy nosowo-gardłowej, suchych lub w podłożu transportowym, oprócz wymazów z narządów płciowych i próbek kału.
Liza próbki wykorzystuje bufor SmartLyse® Viral Buffer do szybkiej i wydajnej izolacji kwasów nukleinowych z różnych rodzajów wymazów i próbek kału.
Oczyszczone wirusowe RNA i DNA są wymywane w buforze Tris o pH 7,8 i mogą być natychmiast wykorzystane do większości typowych zastosowań, w tym PCR, genotypowania, NGS i innych. Końcowa wydajność jest porównywalna z większością popularnych metod opartych na krzemionce. Oczyszczone preparaty genomowego DNA GenElute-E zwykle wykazują stosunek A260/280 wynoszący około 1,8.
Features and Benefits
  • Szybkie i wydajne oczyszczanie: brak inkubacji lizy i minimalne czynności praktyczne i przygotowawcze
  • Wyższa jakość kwasów nukleinowych: oczyszczanie oparte na chromotografii ujemnej zmniejsza przenoszenie inhibitorów PCR i innych zanieczyszczeń.
  • Zmniejszony wpływ na środowisko: 55% mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a także znaczna redukcja niebezpiecznych chemikaliów
Other Notes
Wierzymy, że zielona chemia przyczyni się do lepszego jutra. Dzięki rosnącemu portfolio bardziej ekologicznych alternatyw, istnieje teraz więcej możliwości zmniejszenia wpływu badań na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości i skuteczności, dzięki czemu wyniki nie są zagrożone. Protokół pojedynczego wirowania ogranicza liczbę etapów zbierania i pipetowania, zmniejszając ilość odpadów z tworzyw sztucznych o 55% w porównaniu z równoważnymi metodami prania w pojemnikach. GeGenElute-E został oznaczony jako ekologiczny produkt alternatywny w oparciu o kwalifikacje "Zapobieganie" i "Projektowanie bezpieczniejszych chemikaliów" w ramach 12 zasad zielonej chemii. Zestawy GenElute-E są również zgodne z zasadami SMASH Packaging, naszej globalnej inicjatywy mającej na celu poprawę zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję materiałów opakowaniowych, zwiększone wykorzystanie zrównoważonych alternatyw i poprawę możliwości recyklingu. Opakowania posiadają znak FCS dla zrównoważonych praktyk leśnych i są produkowane w ponad 70% z materiałów pochodzących z recyklingu.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SmartLyse is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Do we know how stable the purified DNA is through several freeze-thaw cycles?
    1 answer
    1. This will fluctuate due to sample variability (sample collection, concentration, fragment length, sequence [GC content], storage before isolation, etc.). However, the sample is buffer exchanged into a standard storage buffer that is included in the kit (1X TE).
      Helpful?
  2. What is the composition of the lysis buffer and clearing buffer after flowing through the resin?
    1 answer
    1. The presence of EDTA, SDS, or excess salt can affect my PCR/ sequencing reaction. The lysis buffer information is proprietary, but we can say it is free of chaotropic salts. The resins are desalting resins so EDTA, SDS, and salts are depleted.
      Helpful?
  3. Genelute-e single spin DNA and RNA purification kits use negative chromatographty to isolate nucleic acids. Can you explain how this approach simplifies workflows?
    1 answer
    1. Instead of optimizing the bind, wash, and release steps in conventional silica-based spin purification preps, the technology focuses on a separation by performing a single step fractionation based on the size of the biomolecules, which results in depleted impurities.
      Helpful?
  4. Does the technology introduce any bias into the sample?
    1 answer
    1. GenElute™-E does not introduce biases that some “bind-wash-elute” technologies can add because the technology separates by size, rather than by what binds and what is released.