Merck
E9645
Estrone sulfamate
≥98%
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-sulfamate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)Oc1cc2c(cc1)[C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC2
InChI
1S/C18H23NO4S/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(19,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H2,19,21,22)/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChI key
RVKFQAJIXCZXQY-CBZIJGRNSA-N
Application
Lead compound for design of steroid sulfatase inhibitors.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)