Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2190,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3C12, monoclonal
mol wt
antigen 80 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human, mouse, hamster, monkey, kangaroo rat, bovine
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 1:4,000 using cultured human fibroblast cell line extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EZR(7430)
mouse ... Ezr(22350)
rat ... Ezr(54319)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 3C12, monoclonal | clone 3C12, monoclonal | clone CL2378, monoclonal | clone CL2375, monoclonal |
| Gene Information human ... EZR(7430) | Gene Information mouse ... Ezr(22350) | Gene Information human ... EZR(7430) | Gene Information human ... EZR(7430) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human, mouse, hamster, monkey, kangaroo rat, bovine | species reactivity bovine, canine, hamster, kangaroo, human, monkey, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?