Przejdź do
E7887
17α-Ethynylestradiol 3-cyclopentyl ether
Synonim(y):
17α-Ethynyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol 3-cyclopentyl ether, Quinestrol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
205-803-1
MDL number:
Form:
solid
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(OC5CCCC5)ccc24
InChI
1S/C25H32O2/c1-3-25(26)15-13-23-22-10-8-17-16-19(27-18-6-4-5-7-18)9-11-20(17)21(22)12-14-24(23,25)2/h1,9,11,16,18,21-23,26H,4-8,10,12-15H2,2H3/t21-,22-,23+,24+,25+/m1/s1
InChI key
PWZUUYSISTUNDW-VAFBSOEGSA-N
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)