Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
form
buffered aqueous solution
mol wt
27 kDa
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in 0.05 M sodium phosphate, pH 7, containing 25 mM EDTA and preservative
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of dabsyl-Asn-(GlcNAc)2(Man)5 per min at pH 5.5 at 37 °C.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?