Merck
E7523
pFLAG-CMV-5a Expression Vector
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106621
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
For cytoplasmic expression
Legal Information
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)