Przejdź do
E5161
Enniatin A1
From Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC), mycotocin
Synonim(y):
2-(N-Methyl-L-valine) Enniatin A, Cyclo[(2R)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-N-methyl-L-isoleucyl-(2R)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-N-methyl-L-isoleucyl-(2R)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-N-methyl-L-valyl]
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H61N3O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
667.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Enniatin A1, from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
biological source
Gnomonia errabunda
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)O[C@@H](C1=O)C(C)C)[C@H](CC)C)C)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C35H61N3O9/c1-16-22(11)25-34(43)46-27(19(5)6)30(39)36(13)24(18(3)4)33(42)45-28(20(7)8)31(40)37(14)26(23(12)17-2)35(44)47-29(21(9)10)32(41)38(25)15/h18-29H,16-17H2,1-15H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27+,28+,29+/m0/s1
InChI key
OWUREPXBPJFMOK-CIRFPNLUSA-N
Biochem/physiol Actions
Enniatins are a group of cyclohexadepsipeptide mycotoxins produced by Gnomonia errabuda and several Fusaria species, with phytotoxic, antibiotic, and insecticidal activities. Enniatins function as ionophors by their incorporation into the cellular membrane to form dimeric structures that transport monovalent ions across the membrane (especially the mitochondrial membranes) affecting oxidative phosphorylation uncoupling. It has been demonstrated that enniatins have a cytotoxic effect on human cancer cells. Furthermore, incubation of H4IIE hepatoma cells with enniatins strongly diminished phosphorylation of the ERK (p44/p42).
Enniatins are cyclohexadepsipeptide mycotoxins that have phytotoxic, antibiotic, and insecticidal activities and function as ionophors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E9661E5286C0619
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥9 mg/mL
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
Gnomonia errabunda
biological source
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)