Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28N2O8 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.40 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
SMILES string
Cl.CCOC(=O)CN(CCN(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC)CC(O)=O
InChI
1S/C16H28N2O8.ClH/c1-4-24-14(21)10-17(9-13(19)20)7-8-18(11-15(22)25-5-2)12-16(23)26-6-3;/h4-12H2,1-3H3,(H,19,20);1H
InChI key
YWHJXEBZSBYHLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful in preparation of EDTA conjugates. When conjugated to an affinity probe, e.g., an intercalating agent, chelate can produce interesting site-directed reactions.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?