Przejdź do
E2765
cis-8-Eicosenoic acid methyl ester
≥99%, liquid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H40O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.54
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCC(=O)OC
Packaging
Sealed ampule
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)