Przejdź do
E2164
endo-1,4-β-D-glucanase from Acidothermus cellulolyticus
greener alternative
recombinant, expressed in corn, ≥2.0 units/mg protein
Synonim(y):
Endoglucanase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
686,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
Specific activity:
≥2.0 units/mg protein
Recombinant:
expressed in corn
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in corn
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Physical form
Supplied as a suspension in 50 mM sodium acetate pH 5 in 3.2 M ammonium sulfate; 0.02% sodium azide
Other Notes
One unit equals the amount of enzyme required to turnover 1 μmole MUC per minute at pH 5.0 and 50 °C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49101900839900852
specific activity
≥2.0 units/mg protein
specific activity
~1 U/mg
specific activity
-
specific activity
-
recombinant
expressed in corn
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling,
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I have looked in the SDS, but I can't find the molar mass of the enzyme. Is it possible to get information regarding the molar mass, or a link to the enzyme in the PDB?
    1 answer
    1. The calculated molecular weight of this material is 56.5 kDa, with the catalytic domain being 40.6 kDa. Electrophoresis gels stained with Coumassie blue show a molecular weight of 35 - 55 kDa.