This product is the full length and untagged.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
9590,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Quality Segment
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
66.4 kDa
packaging
vial of 211 pmol
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in baculovirus infected insect cells | recombinant - | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - |
| assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 66.4 kDa | mol wt antigen 67 kDa | mol wt ~68 kDa | mol wt antigen 66 kDa |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I would like to know if this protein is the full-length ERa or a truncation. Additionally, could you confirm if there is any tag on this protein?