Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.26
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
mp
228-230 °C (lit.)
solubility
ethanol: 3.5 mg/mL (warm), DMSO: soluble
SMILES string
CCOC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3
InChI key
KOVRZNUMIKACTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Benzodiazepine inverse agonist which may be closely related to the endogenous ligand for the benzodiazepine receptor in brain.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?