Przejdź do
DUO96040
Duolink® PLA Multicolor Probemaker Kit - Far Red
Proximity Ligation Assay Multiplexing: protein-protein interaction, post-translational modification and low abundant protein events
Synonim(y):
Cytometria przepływowa-PLA, Test ligacji zbliżeniowej in situ, Zestaw do interakcji białko-białko
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4770,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105331
Fluorescence:
λex 646 nm; λem 664 nm (Far Red), λex 646 nm; λem 664 nm
Technique(s):
immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
4770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
fluorescence
λex 646 nm; λem 664 nm (Far Red), λex 646 nm; λem 664 nm
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Specyficzność
Odczynniki do wykrywania fluorescencji Far Red są często używane z filtrem ACCELERASE.
Nota aplikacyjna
Potrzebne są przeciwciała pierwotne. Przetestuj swoje pierwotne przeciwciała (klasy IgG, mono- lub poliklonalne) w standardowym teście immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC) lub immunocytochemii (ICC), aby określić optymalne warunki utrwalania, blokowania i miana. Odczynniki Duolink® in situ są odpowiednie do stosowania na utrwalonych komórkach, komórkach cytospinowych, komórkach wyhodowanych na szkiełku, utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub tkankach (świeżych lub mrożonych). Nie jest wymagana minimalna liczba komórek.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie Obsługi Klienta, aby przyspieszyć realizację projektów Duolink®
Zobacz pełną listę produktów Duolink®.
Features and Benefits
Multicolor Duolink® proximity ligation assay(PLA®) to aplikacja technologii Duolink®, która umożliwia endogenne, jednoczesne wykrywanie do 4 interakcji białkowych, modyfikacji potranslacyjnych lub poziomów ekspresji białek (w tym białek o niskiej obfitości) w utrwalonych komórkach i próbkach tkanek. Postępuj zgodnie z Duolink® PLA Probemaker Guide for Multicolor Detection i Duolink® PLA Multicolor Detection protocol, aby korzystać z tego produktu.
  • Wykrywanie wielu zdarzeń PPI, PTM i białek o niskiej obfitości w jednej próbce.
  • Wizualizacja tworzenia i dysocjacji kompleksów białkowych
  • Monitorowanie szlaków sygnałowych białek
  • Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
  • Wysoka specyficzność (mniej wyników fałszywie dodatnich)
  • Wykrywanie mało obfitych białek dzięki amplifikacji rolling circle
  • Możliwa względna kwantyfikacja
  • Nie wymaga specjalnego sprzętu
  • Szybsze i prostsze niż FRET
  • Większa dokładność w porównaniu do co-IP
  • Wyniki gotowe do publikacji
Składniki
Duolink® PLA Multicolor Probemaker Kit - Far Red zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia koniugacji Far Red Oligo H i Far Red Oligo I bezpośrednio z przeciwciałami pierwotnymi. Powstałe sondy PLA (Far Red H i Far Red I) muszą być używane razem i nie mogą być łączone z żadną inną sondą Duolink® PLA.
Ten produkt składa się z następujących elementów:
  • Far Red Oligo H DUO86040H
  • Far Red Oligo I DUO86040I
  • Bufor koniugacyjny DUO82033
  • Odczynnik zatrzymujący DUO82034
  • Roztwór do przechowywania DUO82035
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych.
Do przeprowadzenia eksperymentu Multicolor Duolink® PLA wymagane są przeciwciała pierwotne (zwalidowane PLA, IHC, ICC lub IF), które rozpoznają białka docelowe. Sondy wygenerowane przez Duolink® PLA Multicolor Probemaker (Red A/Red B, Green C/Green D, Orange F/Orange G i/lub FarRed H/FarRed I) są używane w połączeniu w celu przeprowadzenia eksperymentu Multiplex. Odczynniki w Duolink® PLA Multicolor Reagent Pack są wymagane do przeprowadzenia amplifikacji i wykrywania powstałych sond PLA. Wymagane dodatkowe odczynniki obejmują bufory do płukania Duolink® i pożywkę montażową.
Legal Information
Cy is a registered trademark of Cytiva
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DUO96010DUO96020DUO96030
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 646 nm; λem 664 nm (Far Red)
fluorescence
λex 594 nm; λem 624 nm (Texas Red®), λex 594 nm; λem 624 nm (red)
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm (FITC), λex 490 nm; λem 520 nm (green)
fluorescence
λex 542 nm; λem 562 nm (orange)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable, multiplexing: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is it possible to conjugate proteins with oligos for the PLA assay using the Probemaker?
    1 answer
    1. The Duolink Probemaker PLUS and MINUS have been optimized to conjugate the oligo arms of the PLA probes to antibodies, not proteins. Conjugation will happen in the amine groups. We do not have experience with conjugation of proteins or oligos with Probemaker. Therefore, we do not recommend it, nor can we provide technical support.