Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3090,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody (Protein G-Sepharose)
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
product line
Duolink®
species reactivity
all
technique(s)
proximity ligation assay: suitable
suitability
suitable for brightfield, suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Produkt ten może być stosowany zarówno w protokole Duolink® In Situ Fluorescence Protocol, jak i w protokole Duolink® In Situ Brightfield Protocol w zależności od użytych odczynników do wykrywania.
Odwiedź nasze Duolink® PLA Resource Center, aby uzyskać informacje na temat przeprowadzania eksperymentu Duolink®, aplikacji, rozwiązywania problemów i nie tylko.
Do przeprowadzenia kompletnego eksperymentu Duolink® PLA in situ potrzebne będą dwa podstawowe przeciwciała (PLA, IHC, ICC lub IF validated), które rozpoznają dwa docelowe epitopy. Inne niezbędne odczynniki obejmują parę sond PLA różnych gatunków (jedną PLUS i jedną MINUS), odczynniki do wykrywania, bufory do płukania i podłoże do montażu. Należy pamiętać, że pierwotne przeciwciała muszą pochodzić z tego samego gatunku co sondy PLA Duolink®. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do testów immunofluorescencyjnych. HRP jest również dostępny do wykrywania jasnego pola.
Nota aplikacyjna
Fosforylacja białek jest uważana za jeden z kluczowych etapów transdukcji sygnału i regulacji aktywności enzymatycznej. Przeciwciała anty-fosTyr są powszechnie stosowane w western blotach po immunoprecypitacji docelowych białek w celu pomiaru fosforylacji tyrozyny interesującego białka. Proces ten jest czasochłonny i nie może zapewnić lokalizacji subkomórkowej.
Sondy anty-fosTyr PLA są używane do wykrywania fosforylacji reszt tyrozynowych w białkach. Specyficzność docelowego białka można uzyskać poprzez sparowanie z przeciwciałem specyficznym dla białka będącego przedmiotem zainteresowania w eksperymencie Duolink® PLA®. Produkt ten jest szczególnie przydatny, gdy przeciwciała antyfosforylacyjne specyficzne dla danego miejsca nie są dostępne. Sonda MINUS PLA innego gatunku lub inne bezpośrednio sprzężone przeciwciało pierwotne z oligo MINUS PLA muszą być używane w połączeniu z tym produktem. Sonda anty-mysia PLA PLUS (DUO92001) nie jest konieczna podczas korzystania z tego produktu. Więcej informacji można znaleźć w naszym Przewodniku wyboru produktu.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie Obsługi Klienta, aby przyspieszyć realizację projektów Duolink®.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
- Wysoka specyficzność (mniej wyników fałszywie dodatnich)
- Czułość pojedynczej cząsteczki dzięki amplifikacji rolling circle
- Możliwa względna kwantyfikacja
- Nie wymaga specjalnego sprzętu
- Szybsza i prostsza niż FRET
- Większa dokładność w porównaniu do co-IP
- Wyniki gotowe do publikacji
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Protein Phosphorylation Detection by Proximity Ligation Assay | description Protein Phosphorylation Detection by Proximity Ligation Assay | description Protein Phosphorylation Detection by Proximity Ligation Assay | description suitable for proximity ligation assay |
| clone 4G10®, monoclonal | clone 20H6.1, monoclonal | clone 20H6.1, monoclonal | clone - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse serum (polyclonal) |
| antibody form purified antibody (Protein G-Sepharose) | antibody form purified antibody (Protein G-Sepharose) | antibody form purified antibody (Protein G-Sepharose) | antibody form affinity purified immunoglobulin (Isotype control antibody) |
| species reactivity all | species reactivity all | species reactivity all | species reactivity - |
| technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable | technique(s) proximity ligation assay: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?