Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
23201100
Fluorescence:
λex 390 nm; λem 476 nm (excitation laser line 405 nm)
Technique(s):
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
Duolink®
form
slurry
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
fluorescence
λex 390 nm; λem 476 nm (excitation laser line 405 nm)
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Test ligacji zbliżeniowej 7480(PLA®) umożliwia endogenne wykrywanie interakcji białek, modyfikacji po translacji i poziomów ekspresji białek na poziomie pojedynczej cząsteczki w utrwalonych komórkach i próbkach tkanek.
Zaleca się stosowanie kulek kompensacyjnych Duolink® podczas wykonywania eksperymentu multipleksowego (>DUO96001) w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów odczynników, zamiast używania cennej próbki. Produkt ten może być wykorzystywany do określania parametrów gromadzenia instrumentów cytometrii przepływowej, informowania o projektowaniu eksperymentów oraz jako kontrola danych kompensacyjnych dla multipleksowanych eksperymentów FlowPLA.
Odwiedź naszą stronę Duolink® PLA Resource Center w celu uzyskania informacji na temat przeprowadzania eksperymentu Duolink®, aplikacji, rozwiązywania problemów i nie tylko.
Aby przeprowadzić kompletny eksperyment Duolink® PLA in situ, potrzebne będą dwa przeciwciała pierwotne (PLA, IHC, ICC lub IF validated), które rozpoznają dwa docelowe epitopy. Inne niezbędne odczynniki obejmują parę sond PLA różnych gatunków (jedną PLUS i jedną MINUS), odczynniki do wykrywania, bufory do płukania i podłoże do montażu. Należy pamiętać, że pierwotne przeciwciała muszą pochodzić z tego samego gatunku co sondy PLA Duolink®. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do cytometrii przepływowej. Zestawy Duolink® Multicolor flow PLA Reagent Pack używane z zestawami Duolink® PLA Multicolor Probemaker Kits umożliwiają multipleksowanie do 4 zdarzeń białkowych z czułym wykrywaniem białek, interakcji białko-białko i modyfikacji białek w populacjach komórek za pomocą cytometrii przepływowej.
Zaleca się stosowanie kulek kompensacyjnych Duolink® podczas wykonywania eksperymentu multipleksowego (>DUO96001) w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów odczynników, zamiast używania cennej próbki. Produkt ten może być wykorzystywany do określania parametrów gromadzenia instrumentów cytometrii przepływowej, informowania o projektowaniu eksperymentów oraz jako kontrola danych kompensacyjnych dla multipleksowanych eksperymentów FlowPLA.
Odwiedź naszą stronę Duolink® PLA Resource Center w celu uzyskania informacji na temat przeprowadzania eksperymentu Duolink®, aplikacji, rozwiązywania problemów i nie tylko.
Aby przeprowadzić kompletny eksperyment Duolink® PLA in situ, potrzebne będą dwa przeciwciała pierwotne (PLA, IHC, ICC lub IF validated), które rozpoznają dwa docelowe epitopy. Inne niezbędne odczynniki obejmują parę sond PLA różnych gatunków (jedną PLUS i jedną MINUS), odczynniki do wykrywania, bufory do płukania i podłoże do montażu. Należy pamiętać, że pierwotne przeciwciała muszą pochodzić z tego samego gatunku co sondy PLA Duolink®. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do cytometrii przepływowej. Zestawy Duolink® Multicolor flow PLA Reagent Pack używane z zestawami Duolink® PLA Multicolor Probemaker Kits umożliwiają multipleksowanie do 4 zdarzeń białkowych z czułym wykrywaniem białek, interakcji białko-białko i modyfikacji białek w populacjach komórek za pomocą cytometrii przepływowej.
Do przeprowadzenia eksperymentu Duolink® flowPLA potrzebne będą utrwalone i permeabilizowane zawieszone komórki oraz co najmniej dwa przeciwciała pierwotne, które specyficznie rozpoznają interesujące białka. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do cytometrii przepływowej. Użytkownik musi dostarczyć utrwaloną zawiesinę komórek i przeciwciała pierwotne. Przetestuj swoje pierwotne przeciwciała (klasy IgG, mono- lub poliklonalne) w standardowym teście immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC) lub immunocytochemii (ICC), aby określić optymalne warunki utrwalania, blokowania i miana. Odczynniki Duolink® in situ są odpowiednie do stosowania na utrwalonych komórkach, komórkach cytospinowych, komórkach wyhodowanych na szkiełku, utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub tkankach (świeżych lub mrożonych). Zalecane są przeciwciała zwalidowane przepływowo.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie Obsługi Klienta, aby przyspieszyć realizację projektów Duolink®
Zobacz pełną listę produktów Duolink®.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie Obsługi Klienta, aby przyspieszyć realizację projektów Duolink®
Zobacz pełną listę produktów Duolink®.
Features and Benefits
- Oszczędność czasu i kosztów odczynników dzięki wykorzystaniu kulek do kompensacji zamiast cennych próbek i odczynników multipleksowych.
- Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
- Wysoka specyficzność (mniej wyników fałszywie dodatnich)
- Czułość pojedynczej cząsteczki dzięki amplifikacji rolling circle
- Możliwa względna kwantyfikacja
- Nie wymaga specjalnego sprzętu
- Szybsza i prostsza niż FRET
- Większa dokładność w porównaniu do co-IP
- Wyniki gotowe do publikacji
Other Notes
This product is comprised of the following:
6.0 - 8.0μm polystyrene beads suitable for use in flow cytometry assays. The bead slurry should have a concentration of 1.5-3.0 million beads/mL. Violet beads can be mixed with the negative control compensation (DUO84010), or collected alone.
6.0 - 8.0μm polystyrene beads suitable for use in flow cytometry assays. The bead slurry should have a concentration of 1.5-3.0 million beads/mL. Violet beads can be mixed with the negative control compensation (DUO84010), or collected alone.
Legal Information
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?