Przejdź do
DUO84010
Duolink® kulki kompensacyjne flowPLA - kontrola ujemna
For flow cytometry standard and multiplex analysis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
23201100
Technique(s):
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Duolink®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Test ligacji zbliżeniowej 7480(PLA®) umożliwia endogenne wykrywanie interakcji białek, modyfikacji po translacji i poziomów ekspresji białek na poziomie pojedynczej cząsteczki w utrwalonych komórkach i próbkach tkanek.
Zaleca się stosowanie kulek kompensacyjnych Duolink® podczas wykonywania eksperymentu multipleksowego (>DUO96001) w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów odczynników, zamiast używania cennej próbki. Produkt ten może być wykorzystywany do określania parametrów gromadzenia instrumentów cytometrii przepływowej, informowania o projektowaniu eksperymentów oraz jako kontrola negatywna dla danych kompensacyjnych dla multipleksowanych eksperymentów FlowPLA.
Odwiedź naszą stronę Duolink® PLA Resource Center w celu uzyskania informacji na temat przeprowadzania eksperymentu Duolink®, aplikacji, rozwiązywania problemów i nie tylko.
Aby przeprowadzić kompletny eksperyment Duolink® PLA in situ, potrzebne będą dwa przeciwciała pierwotne (PLA, IHC, ICC lub IF validated), które rozpoznają dwa docelowe epitopy. Inne niezbędne odczynniki obejmują parę sond PLA różnych gatunków (jedną PLUS i jedną MINUS), odczynniki do wykrywania, bufory do płukania i podłoże do montażu. Należy pamiętać, że pierwotne przeciwciała muszą pochodzić z tego samego gatunku co sondy PLA Duolink®. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do cytometrii przepływowej. Zestawy Duolink® Multicolor flow PLA Reagent Pack używane z zestawami Duolink® PLA Multicolor Probemaker Kits umożliwiają multipleksowanie do 4 zdarzeń białkowych z czułym wykrywaniem białek, interakcji białko-białko i modyfikacji białek w populacjach komórek za pomocą cytometrii przepływowej.
Do przeprowadzenia eksperymentu Duolink® flowPLA potrzebne będą utrwalone i permeabilizowane zawieszone komórki oraz co najmniej dwa przeciwciała pierwotne, które specyficznie rozpoznają interesujące białka. Analiza jest przeprowadzana przy użyciu standardowego sprzętu do cytometrii przepływowej. Użytkownik musi dostarczyć utrwaloną zawiesinę komórek i przeciwciała pierwotne. Przetestuj swoje pierwotne przeciwciała (klasy IgG, mono- lub poliklonalne) w standardowym teście immunofluorescencji (IF), immunohistochemii (IHC) lub immunocytochemii (ICC), aby określić optymalne warunki utrwalania, blokowania i miana. Odczynniki Duolink® in situ są odpowiednie do stosowania na utrwalonych komórkach, komórkach cytospinowych, komórkach wyhodowanych na szkiełku, utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) lub tkankach (świeżych lub mrożonych). Zalecane są przeciwciała zwalidowane przepływowo.
Pozwól nam wykonać pracę za Ciebie, dowiedz się więcej o naszym Programie Obsługi Klienta, aby przyspieszyć realizację projektów Duolink®
Zobacz pełną listę produktów Duolink®.
Features and Benefits
  • Oszczędność czasu i kosztów odczynników dzięki wykorzystaniu kulek do kompensacji zamiast cennych próbek i odczynników multipleksowych.
  • Nie wymaga nadekspresji ani manipulacji genetycznych
  • Wysoka specyficzność (mniej wyników fałszywie dodatnich)
  • Czułość pojedynczej cząsteczki dzięki amplifikacji rolling circle
  • Możliwa względna kwantyfikacja
  • Nie wymaga specjalnego sprzętu
  • Szybsza i prostsza niż FRET
  • Większa dokładność w porównaniu do co-IP
  • Wyniki gotowe do publikacji
Other Notes
This product is comprised of the following:
6.0 – 8.0μm polystyrene beads suitable for use in flow cytometry assays. The bead slurry should have a concentration of 1.5–3.0 million beads/mL. Negative control beads can be mixed with the compensation beads containing the fluor of interest (Duolink® flowPLA Compensation Beads), or collected alone.
Legal Information
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
DUO84012DUO84011DUO84014
description
For flow cytometry standard and multiplex analysis
description
For flow cytometry standard and multiplex analysis
description
For flow cytometry standard and multiplex analysis
description
For flow cytometry standard and multiplex analysis
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, proximity ligation assay: suitable, multiplexing: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, multiplexing: suitable, proximity ligation assay: suitable
product line
Duolink®
product line
Duolink®
product line
Duolink®
product line
Duolink®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)