Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2OCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
SMILES string
CCN1C(=O)Nc2cc(Cl)c(Cl)cc12
InChI
1S/C9H8Cl2N2O/c1-2-13-8-4-6(11)5(10)3-7(8)12-9(13)14/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,14)
InChI key
LKHRMULASXZCLG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
DCEBIO facilitates Cl− secretion in the epithelia by activating K+ and Cl− currents.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?