Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.15
EC Number:
217-090-4
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
773779
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
color
yellow
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
bp
171 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCC#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3,5H2,1-2H3
InChI key
MTPJEFOSTIKRSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst similar to TEMED used to form oxygen free radicals from ammonium persulfate. Free radicals cause acrylamide and bis-acrylamide to polymerize.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?