Przejdź do
D5322
SigMatrix Serum diluent
Contains 6% recombinant human serum albumin
Synonim(y):
Recombinant HSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3560,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
39 290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
3560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6% SigMatrix Serum diluent,
biological source
synthetic
Quality Segment
description
Buffered Recombinant Human Serum Albumin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
This reagent is a 6% recombinant HSA (Human Serum Albumin) in PBS solution, pH 7.4, that can be used as a blank or matrix/diluent for proteinaceous analytes in LC-MS/MS calibrators, controls, or samples.The 6% protein content design is meant to mimic endogenous protein concentration in human serum samples.Beneficially, as the HSA source is recombinant, the matrix should not contain any measurable contaminants typically found in even stripped serum.
Physical form
The product contains 6% recombinant human serum albumin in a PBS solution containing 0.01% ProClin 950 as a preservative.
Preparation Note
For more information on other Sigmatrix products visit the Sigmatrix Selection Guide.
This solution is provided ready to use as a 6% (w/v) Recombinant Human Serum Albumin in Phosphate Buffered Saline, pH 7.4. This formulation has been shown to be appropriate for use as a sample diluent or matrix for preparing calibrants/controls for LC-MS/MS assays.
Legal Information
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D5197SAE0074A4327
description
Buffered Recombinant Human Serum Albumin
description
-
description
synthetic negative urine control
description
-
biological source
synthetic
biological source
human
biological source
synthetic
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6% SigMatrix Serum diluent
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)