Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
3.4.14.-
Specific activity:
≥1,500 units/μg protein, ≥1500 units/μg protein
Recombinant:
expressed in Sf9 cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Segment
form
solution
specific activity
≥1,500 units/μg protein, ≥1500 units/μg protein
mol wt
89.1 kDa
relevant disease(s)
diabetes; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Contains amino acids 29 to end with a C-terminal His tag, MW=89.1 kDa
Application
Dipeptidyl Peptidase VII (DPP7), also known as DPP2 or quiescent cell proline dipeptidase, is a post-proline cleaving aminopeptidase that is expressed in quiescent lymphocytes . DPP7 is used to study the regulation of cell quiescence . Like DPP4, DPP7 may be useful in diabetes and vascular disease research .
Biochem/physiol Actions
DPP7 is essential for maintaining lymphocytes and fibroblasts in G(0). The inhibition of DPP7 results in apoptosis, which is mediated by the induction of c-Myc and p53 . DPP7 has strong sequence homology with prolylcarboxypeptidase and is active at both acidic and neutral pH.
Physical form
Supplied as a solution in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 220 mM imidazole, and 20% glycerol.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 picomole of Ala-Pro-AMC per minute at pH 7.4 at 25 deg °C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?