Przejdź do zawartości
Merck

D3270

1-Dodecanethiol

Synonim(y):

n-Dodecyl mercaptan, Dodecyl mercaptan, Lauryl mercaptan, Mercaptan C12, NDM

, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
CH3(CH2)11SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.40
EC Number:
203-984-1
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969337
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


vapor density

7 (vs air)

refractive index

n20/D 1.459 (lit.)

bp

266-283 °C (lit.)

density

0.845 g/mL at 25 °C (lit.)

storage temp.

2-8°C

SMILES string

CCCCCCCCCCCCS

InChI

1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3

InChI key

WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 1-Dodecanethiol


signalword

Danger

Hazard Classifications

Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B

Klasa składowania

8A - Combustible corrosive hazardous materials

wgk

WGK 3

flash_point_f

262.4 °F - closed cup

flash_point_c

128 °C - closed cup

ppe

Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów