Przejdź do
D2521
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
≥99% (HPLC), L-type Ca2+ channel blocker, powder
Synonim(y):
(2S,3S)-(+)-cis-3-Acetoxy-5-(2-dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one hydrochloride, CRD-401
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
1326,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3050,00 zł
2592,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N2O4S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.98
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
251-443-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4228706
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
originator
Valeant
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3N(CCN(C)C)C(=O)[C@@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
InChI key
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Gene Information
General description
Diltiazem hydrochloride is used to treat cardiovascular diseases, such as angina and hypertension. It acts as an inhibitor to cytochrome P450 3A (CYP3A). Diltiazem might be associated with maculopapular rashes, urticaria and pruritus.
Application
(+)-cis-Diltiazem hydrochloride has been used:
  • to study its effects on diffusion and release in monolithic dispersion matrix(26)
  • to study its neuroprotective effects in retinitis pigmentosa (RP) models(27)
  • as an antagonist against the Cav1.2 L-type calcium channels (LTCCs)(28)
Biochem/physiol Actions
Blocks slow, or L-type Ca2+ channels; regulates Ca2+ release from intracellular stores in neutrophils; stimulates 1,4-dihydropyridine binding to Ca2+ channels; coronary vasodilator.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Calcium Channels and Cyclic Nucleotide-Gated (CNG) and Hyperpolarization Activated Cyclic Nucleotide-Gated (HCN) Channels pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Valeant. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP726D19800001205003
Diltiazem United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1205003
Diltiazem
description
≥99% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
originator
Valeant
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)